Merck
CLS351008
Corning® Falcon® Bacteriological Petri Dish
W × L 35 mm × 10 mm, lid, easy grip, sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
物質
polystyrene
無菌性
sterile
特徴
lid easy grip
manufacturer/tradename
Corning 351008
technique(s)
microbiological culture: suitable
W × L
35 mm × 10 mm
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
CLS351006CLS351178CLS353108
feature
lid easy grip
feature
lid tight-fit
feature
lid
feature
cap blue vented, graduated 5 ‑ 50 mL
material
polystyrene
material
polystyrene
material
flat clear polystyrene
material
polystyrene
manufacturer/tradename
Corning 351008
manufacturer/tradename
Corning 351006
manufacturer/tradename
Corning 351178
manufacturer/tradename
Corning 353108
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
W × L
35 mm × 10 mm
W × L
-
W × L
-
W × L
-
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先