Merck
CS0740
Sigma-Aldrich
酸性ホスファターゼアッセイキット
1 kit sufficient for 1,000 assays (multiwell plates), 1 kit sufficient for 100 assays (tubes)
別名:
Acid Phosphatase Enzyme Activity Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥67,700
¥67,700
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥67,700
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
42010102
NACRES:
NA.84
¥67,700
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
品質水準
使用法
 kit sufficient for 1,000 assays (multiwell plates)
 kit sufficient for 100 assays (tubes)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... ACP1(52), ACP2(53)
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
P5687SAB1410966WH0000053M1
Gene Information
human ... ACP1(52), ACP2(53)
Gene Information
human ... ACPP(55)
Gene Information
human ... ACP2(53)
Gene Information
human ... ACP2(53)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
usage
 kit sufficient for 1,000 assays (multiwell plates),  kit sufficient for 100 assays (tubes)
usage
-
usage
-
usage
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
アプリケーション
組織、細胞抽出物、カラム画分や精製酵素の酸性ホスファタ-ゼ活性の検出用キットです。キットには迅速かつ簡便にホスファタ-ゼを検出するために必要な試薬がすべて揃っています。スタンダ-ド溶液とコントロ-ル酵素も含まれています。
生物化学的/生理学的作用
酸性ホスファタ-ゼは通常リソソ-ムに存在する酸性ヒドロラ-ゼの一種です。細胞成分を分画する際に、リソソ-ムを同定するマ-カ-となります。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • p-Nitrophenyl phosphate tablets 5 mg 20 tablets
  • Citrate buffer solution, 0.09 M pH 4.8 100 mL
  • p-Nitrophenol Standard solution 10 mM 1 mL
  • Acid phosphatase control enzyme .2 mL
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver,Kidney
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)