Merck
D4803
Sigma-Aldrich
Nunc® Bioassay Dish(バイオアッセイ皿)
with lid, L × W × H 245 mm × 245 mm × 25 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
dish petri, dish plastic, petri dishes
NACRES:
NB.22
物質
polystyrene
square
無菌性
sterile
特徴
lid
包装
case of 16 ea
manufacturer/tradename
Nunc 240835
L × W × H
245 mm × 245 mm × 25 mm
dish L × W
245 mm × 245 mm
ディスクの最大容量
225 mL
結合型
non-treated surface
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z688819Z688827Z688843
vibrant-m
Z688819
Nunc® UpCell 表面細胞培養皿
vibrant-m
Z688827
Nunc® UpCell 表面細胞培養皿
vibrant-m
Z688843
Nunc® UpCell 表面細胞培養皿
binding type
non-treated surface
binding type
(UpCell Surface)
binding type
(UpCell Surface)
binding type
(UpCell Surface)
material
polystyrene , square
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
manufacturer/tradename
Nunc 240835
manufacturer/tradename
Nunc 174902
manufacturer/tradename
Nunc 174905
manufacturer/tradename
Nunc 174906
feature
lid
feature
lid, membrane not included, w/ lid and airvent
feature
lid, membrane not included, w/ grid, w/ lid and airvent
feature
lid, membrane not included, w/ grid, w/ lid and airvent
packaging
case of 16 ea
packaging
case of 6 ea
packaging
case of 6 ea
packaging
case of 30 ea
詳細
Nunc® Bioassay Dishは、分子生物学のクローニング実験で多数のコロニーをスクリーニングするのに便利です。細菌や真菌の培養や、他の培養容器用の封じ込め環境を作りだすのに適しています。Nunc Bioassay Dishは、寒天拡散アッセイに使用できます。
寒天拡散アッセイに適しています。分子生物学のクローニング実験で多数のコロニーをスクリーニングするのに有用です。
アプリケーション
Nunc® Bioassay Dish(バイオアッセイ皿)は、形質転換細胞のコロニー形成単位総数の測定に使用されています。また、ssDNA鋳型を用いたPFunkelによる多点変異誘発と網羅的コドン変異誘発にも使用されています。
法的情報
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先