スキップする
D6046
DMEM - low glucose
With sodium bicarbonate, sodium pyruvate and ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
別名:
DME, DMEM
で組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
500 mL
出荷予測2026年7月06日fromŽsìŽs‘å’¬368
¥2,860
1 L
出荷予測2026年7月06日fromŽsìŽs‘å’¬368
¥4,630
この商品について
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
¥2,860
出荷予測2026年7月06日詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
ダルベッコ改変イーグル培地 - 低グルコース, With 1000 mg/L glucose, L-glutamine, and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
L-glutamine: yes
sodium pyruvate: yes
phenol red: yes
NaHCO3: yes
HEPES: no
glucose: low
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
このDMEM-低グルコース培地は、ピルビン酸ナトリウムが添加された、1倍の完全培地です。 ピリドキシンがピリドキサールに置換されているオリジナルのDMEM-高組成とは異なります。 ピリドキサールは不安定な培地成分です。
Application
ダルベッコ変法イーグル培地-低グルコースは、1つの重要な例外を持った、オリジナルのダルベッコ組成の完全補充溶液フォームです。アルデヒドであるピリドキサールは、ピリドキシンと置き換わっています。この変更は、培地の安定性を向上することが示されています。
ダルベッコ変法イーグル培地-低グルコースは、哺乳類細胞の維持および培養に使用されています。[1]
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
FG0415D5921D9443
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
components
L-glutamine: yes
sodium pyruvate: yes
phenol red: yes
NaHCO3: yes
HEPES: no
glucose: low
components
glucose: low
HEPES: no
sodium pyruvate: yes
NaHCO3: yes
stable glutamine: yes
phenol red: yes
components
phenol red: no
sodium pyruvate: no
glucose: low
HEPES: no
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
components
NaHCO3: 3.7 g/L
sodium pyruvate: no
glucose: 1.0 g/L
L-glutamine: 0.584 g/L
phenol red: no
HEPES: no
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–3/3 質問  
  1. Does your low glucose DMEM (Model No.: D6046) contain vitamin D or vitamin A? I look forward to your reply.
    1 回答
    1. This product does not contain Vitamin D or Vitamin A.
      役に立ちましたか?
  2. Is DMEM a suitable media for growth of human dermal papilla cells, human fibroblast cells
    1 回答
    1. The formulation of this medium is detailed in the table at the link below. Please refer to the supplier of the cells and/or the published literature for details regarding the media requirements for the exact cell types and model systems in question.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/223/143/d6046for.pdf
      役に立ちましたか?
  3. D6046ですがラベルの表記にはピルビン酸が記載されていないにも関わらずWeb上ではピルビン酸を含むとなっています。 大抵の商品はピルビン酸を含む場合、ラベルに明記してあります。入っているのが正しいのでしょうか?
    1 回答
    1. Yes, this product contains 0.11 g/L of pyruvic acid. Please see the chart below that lists of the components for this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/223/143/d6046for.pdf