スキップする
D8537
ダルベッコリン酸緩衝生理食塩水
liquid, Modified, without calcium chloride and magnesium chloride, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline
1のうち6の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
別名:
DPBS
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 mL
在庫from市川市大町368
¥1,820
500 mL
在庫from市川市大町368
¥2,860
1 L
在庫from市川市大町368
¥4,740
この商品について
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.75
MDL number:
¥1,820
在庫詳細
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
ダルベッコリン酸緩衝生理食塩水, Modified, without calcium chloride and magnesium chloride, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
glucose: no (Dextro)
sodium pyruvate: no
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
ダルベッコリン酸緩衝生理食塩水(DPBS)は、哺乳類細胞の取り扱いおよび培養のための、緩衝塩溶液(BSS)です。DPBS緩衝液は、浸透圧の平衡を維持しながら哺乳類細胞を灌漑、洗浄、および希釈するために使用されます。また、正常な細胞代謝に必要な水と無機イオンを供給します。カルシウムおよびマグネシウムを含むDPBSは、細胞の結合や凝集を促進します。これらのイオンを含まないダルベッコPBSは、懸濁細胞の洗浄やリンスに使用できます。リン酸緩衝液は、pHを生理学的な範囲内に維持します。
Application
ダルベッコリン酸緩衝生理食塩水は、以下に使用されています:
  • 赤血球凝集体の補足研究のための、新鮮な赤血球の希釈。
  • マイクロタイタープレートのウェルを洗浄するため。[1]
  • DNA単離のために細胞を溶解バッファーで再懸濁する前の細胞洗浄のため。[2]
  • 胚をガラス固化するための胚保持培地の成分として。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
59331CD140856064C
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable
Quality Level
300
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
500
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
dry powder
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
Still not finding the right product?
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–10/11 質問  
  1. Eu gostaria de saber a osmolaridade da solução de DMPBS.
    1 回答
    1. This product has an osmolarity range of 275–304 mOsm/kg.
      役に立ちましたか?
  2. Quería saber si éste producto se puede considerar RNAsa free para realizar durante la hibridación in situ
    1 回答
    1. This product is a sterile-filtered M Quality Level 300 product. It is not molecular biology grade and does not have specifications such as RNase and DNase free. Therefore, this product cannot be considered RNase free for use in in situ hybridization.
      役に立ちましたか?
  3. Bonjour, pourriez-vous m'indiquer le numéro de CAS de la solution de phosphate saline dulbecco sous forme liquide
    1 回答
    1. This item is a multi-component product. A CAS number cannot be applied to this type of product. The Safety Data Sheet document includes the individual CAS numbers of those components that may be potentially hazardous.
      役に立ちましたか?
  4. Hi, is this product GMP-grade or are GMP-garde material is used for the production of this?
    1 回答
    1. This product is not GMP-grade. Unfortunately. a GMP-grade version of this product is not available.
      役に立ちましたか?
  5. What is the concentration of the product in Molarity?
    1 回答
    1. This is a multi-component formulation. A 'molarity' is not reported for this type of product. See below for the list of components:
      Product D8537 contains:
      Potassium chloride: 0.2 g/l
      Potassium phosphate monobasic: 0.2 g/l
      Sodium chloride: 8 g/l
      Sodium Phosphate dibasic: 1.15 g/l
      Please see the link below for additional information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/124/464/d8537for.pdf
      役に立ちましたか?
  6. What is the bottle thread type on the 1L bottle (D8537-1L)
    1 回答
    1. The product is packaged in a square PET bottle with an HDPE cap. The cap specifications are as follows:
      Thread Type 38-430
      Thread Diameter 37.3 mm
      役に立ちましたか?
  7. What is the formulation for Product D8537, Dulbecco's Phosphate?
    1 回答
    1. The formulation for 1 liter is 8 g Sodium Chloride, 0.2 g Potassium Phosphate, monobasic, 1.15 g Sodium Phosphate, dibasic, and 0.2 g Potassium Chloride.
      役に立ちましたか?
  8. Is Product D8537, Dulbecco's Phosphate, a 1X or 10 X concentration?
    1 回答
    1. This is a 1X concentration. The 10X concentration is listed under product D1408.
      役に立ちましたか?
  9. What is the pH of a solution of Product D8537, Dulbecco's Phosphate?
    1 回答
    1. The pH will be in the range of 7.1-7.5, according to the specification sheet.
      役に立ちましたか?
  10. What is a Salt Toxicity Test?
    1 回答
    1. The Cell Culture assay is called a Salt Toxicity Test (previously called Cell Culture Salt Testing). A more complete description is below:Cells are harvested and counted.  They are resuspended in DPBS and incubated at 37°C, 5% CO2 for 1 hour.  The cells are counted and %viability determined.  The cells are then cultured for an additional 7 hours (total of 8 hours).  The cells are counted again and the % viability determined.  The viability at 1 hr has to be >95% of the original viability.  The viability at 8 hrs must be >75% of the original viability.
      役に立ちましたか?
1–10/11 質問  
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. Atlanta, GA
    • 3件のレビュー
    • 96件の投票
    星5/5個です。
    All-purpose DPBS
    It's DPBS with calcium-magnesium modification. Worked pretty well for me for various applications.
    Googleで翻訳する
    役に立ちましたか?
  2. 5件の評価のみのレビュー