スキップする
E0904
pBICEP-CMV™-2 発現ベクター
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
UNSPSC Code:
12352200
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
バイシストロン性のmRNAからのN末端Met-3xFLAG™融合タンパク質の安定発現・細胞質発現用ベクタ-です。ネオマイシン(G418硫酸塩)セレクションにより安定発現が可能です。pBICEP-CMV-2-lacZコントロ-ルベクタ-が添付されています。
Other Notes
FLAG®技術関係の文献はwww.sigma-aldrich.com/flagliteratureをご覧ください。
Legal Information
3xFLAG is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pBICEP-CMV is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類
10 - Combustible liquids
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)