Merck
E7533
Sigma-Aldrich
p3XFLAG-CMV-7.1発現ベクター
shuttle vector for transient expression of N-terminal 3xFLAG
Slide 1 of 2
ログイン組織・契約価格を表示する
この商品について
UNSPSCコード:
12352200
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
タグ
3X FLAG tagged
グレード
Molecular Biology
フォーム
buffered aqueous solution
品質
shuttle vector for transient expression of N-terminal 3xFLAG
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
The p3XFLAG-CMV-7.1発現ベクターは、哺乳類細胞におけるN-末端3XFLAG融合タンパク質の一過性細胞内発現を確立するために使用される、pCMV5の4.7 kb誘導体です。本ベクターは、複数のクローニング部位の3つの隣接したFLAGエピトープ(Asp-Tyr-Lys-Xaa-Xaa-Asp)上流をエンコードします。これにより、抗-FLAG M2抗体を使用した検出の感度が上昇します。第三のFLAGエピトープは、エンテロキナーゼ認識配列を含み、精製した融合タンパク質からの3XFLAGペプチドの切断を可能にします。
p3XFLAG-CMV-7.1発現ベクターは、E. coliおよび哺乳類細胞の用のシャトルベクターです。SV40 T抗原発現宿主を使用した場合に、複製効率が最適化されています。
The p3XFLAG-CMV-7-BAPコントロールプラスミドは、哺乳類細胞におけるN-末端3XFLAG細菌アルカリ性ホスファターゼ融合タンパク質の一過性細胞内発現を確立するために使用される、pCMV5の6.2 kb誘導体です。本ベクターは、複数のクローニング部位の3つの隣接したFLAGエピトープ(Asp-Tyr-Lys-Xaa-Xaa-Asp)上流をエンコードします。第三のFLAGエピトープは、エンテロキナーゼ認識配列を含み、精製した融合タンパク質からの3XFLAGペプチドの切断を可能にします。
より詳細な情報については、ベクターマップおよびシーケンスをご覧ください
生物化学的/生理学的作用
ヒトサイトメガロウイルスのプロモーター制御領域は、FLAG®融合コンストラクトの転写を起こします。
その他情報
p3XFLAG-CMV-7.1発現ベクター20 μg(E4026)は、1 mM EDTAを含む10 mM Tris-HCl(pH 8.0)の、0.5 mg/mL溶液で提供されます。
p3XFLAG-CMV-7-BAP Control Plasmid 20 μg(C7472)は、1 mM EDTAを含む10 mMTris-HCl(pH 8.0)の、0.5 mg/mL溶液で提供されます。
法的情報
本製品は、Sigma-Aldrich Co. LLCによって保有される以下の特許によってカバーされています:US6,379,903、US7,094,548、JP4405125、EP1220933、CA2386471およびAU774216。
3xFLAG is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
p3xFLAG-CMV is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Jan Code
E7533-20UG:
E7533-VAR:
E7533-BULK:
E7533-1KT:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yongwei Zhang et al.
Nucleic acids research, 40(8), e55-e55 (2012-01-14)
We describe a novel cloning method termed SLiCE (Seamless Ligation Cloning Extract) that utilizes easy to generate bacterial cell extracts to assemble multiple DNA fragments into recombinant DNA molecules in a single in vitro recombination reaction. SLiCE overcomes the sequence
Xufang Deng et al.
Virology journal, 7, 348-348 (2010-11-30)
Marek's disease virus (MDV) is an oncogenic herpesvirus, which causes malignant lymphoma in chickens. The Meq protein of MDV, which is expressed abundantly in MDV-infected cells and in Marek's disease (MD) tumor cells, functions as a transcriptional activator and has
Fbxo45 forms a novel ubiquitin ligase complex and is required for neuronal development.
Saiga, T., et al.
Molecular Biology of the Cell, 29, 3529-3529 (2009)
Xiaodu Wang et al.
Sheng wu gong cheng xue bao = Chinese journal of biotechnology, 26(1), 16-21 (2010-04-01)
M2 protein of influenza A virus is encoded by a spliced mRNA derived from RNA segment 7 and plays an important role in influenza virus replication. It is also a target molecule of anti-virus drugs. We extracted the viral genome
Elizabeth R Moore et al.
Microbiology (Reading, England), 157(Pt 3), 830-838 (2010-11-27)
Chlamydia trachomatis is an obligate intracellular pathogen that replicates within a parasitophorous vacuole termed an inclusion. The chlamydial inclusion is isolated from the endocytic pathway but fusogenic with Golgi-derived exocytic vesicles containing sphingomyelin and cholesterol. Sphingolipids are incorporated into the
関連コンテンツ
Instructions
p3xFLAG-CMV-7.1 and p3xFLAG-CMV-8 Vector Maps