tag
3X FLAG tagged, c-Myc tagged (C-terminal)
grade
Molecular Biology
form
buffered aqueous solution
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
p3XFLAG-Myc-CMV™-24発現ベクターは、哺乳動物細胞において一過性の細胞内二重標識N末端Met-3XFLAG™およびC末端c-myc融合タンパク質を確立するために使用されるpCMV5の4.7 kb誘導体です。ベクターは、3つの隣接するFLAGエピトープ(Asp-Tyr-Lys-Xaa-Xaa-Asp)とc-mycエピトープ(EQKLISEEDL)をそれぞれマルチクローニングサイトの上流と下流にエンコードします。3番目のFLAGエピトープにはエンテロキナーゼ認識配列が含まれており、精製された融合タンパク質から3XFLAGペプチドを切断できます。発現ベクターに3XFLAGを組み込むと、ANTI-FLAG M2抗体を使用した検出感度が向上します。
p3XFLAG-Myc-CMV-24 発現ベクターは、大腸菌および哺乳動物細胞用のシャトルベクターです。SV40 T抗原発現宿主を使用する場合、複製の効率が最適です。
p3XFLAG-CMV-7-BAPコントロールプラスミドは、哺乳動物細胞におけるN末端3X-FLAG細菌アルカリホスファターゼ融合タンパク質の一過性細胞内発現に使用されるpCMV5の6.2 kb誘導体です。ベクターは、マルチクローニング領域の上流にある3つの隣接FLAGエピトープ(Asp-Tyr-Lys-Xaa-Xaa-Asp)をエンコードします。これにより、ANTI-FLAG M2抗体を使用した検出感度が向上します。3番目のFLAGエピトープにはエンテロキナーゼ認識配列が含まれており、精製された融合タンパク質から3XFLAGペプチドを切断できます。
FLAG®ベクトルマップおよびシーケンスポータル。
p3XFLAG-Myc-CMV-24 発現ベクターは、大腸菌および哺乳動物細胞用のシャトルベクターです。SV40 T抗原発現宿主を使用する場合、複製の効率が最適です。
p3XFLAG-CMV-7-BAPコントロールプラスミドは、哺乳動物細胞におけるN末端3X-FLAG細菌アルカリホスファターゼ融合タンパク質の一過性細胞内発現に使用されるpCMV5の6.2 kb誘導体です。ベクターは、マルチクローニング領域の上流にある3つの隣接FLAGエピトープ(Asp-Tyr-Lys-Xaa-Xaa-Asp)をエンコードします。これにより、ANTI-FLAG M2抗体を使用した検出感度が向上します。3番目のFLAGエピトープにはエンテロキナーゼ認識配列が含まれており、精製された融合タンパク質から3XFLAGペプチドを切断できます。
FLAG®ベクトルマップおよびシーケンスポータル。
Application
p3XFLAG-Myc-CMV™-24発現ベクターは、哺乳動物細胞におけるC末端c-myc N末端Met-3XFLAG™融合タンパク質の発現に適しています。
Biochem/physiol Actions
ヒトサイトメガロウイルスのプロモーター制御領域は、FLAG®およびc-myc融合コンストラクトの転写を起こします。
Other Notes
- p3XFLAG-Myc-CMV™-24発現ベクター20 μg(E6151)は、1 mM EDTAを含む10 mM Tris-HCl(pH 8.0)の、0.5 mg/mL溶液で提供されます。
- p3XFLAG-CMV™-7-BAP Control Plasmid 20 μg(C7472)は、1 mM EDTAを含む10 mMTris-HCl(pH 8.0)の、0.5 mg/mL溶液で提供されます。
Legal Information
本製品は、Sigma-Aldrich Co. LLCによって保有される以下の特許によってカバーされています:US6,379,903、US7,094,548、JP4405125、EP1220933、CA2386471およびAU774216。
3xFLAG is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
p3xFLAG-CMV is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
p3xFLAG-Myc-CMV is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類
10 - Combustible liquids
適用法令
E9283-BULK: + E9283-VAR: + E9283-1KT: + E9283-20UG:
jan