スキップする
EHU025841
MISSION® esiRNA
targeting human HDAC1
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
20 μg
カートの在庫状況を確認する
¥37,300
50 μg
カートの在庫状況を確認する
¥67,200
この商品について
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
¥37,300
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CGAATCCGCATGACTCATAATTTGCTGCTCAACTATGGTCTCTACCGAAAAATGGAAATCTATCGCCCTCACAAAGCCAATGCTGAGGAGATGACCAAGTACCACAGCGATGACTACATTAAATTCTTGCGCTCCATCCGTCCAGATAACATGTCGGAGTACAGCAAGCAGATGCAGAGATTCAACGTTGGTGAGGACTGTCCAGTATTCGATGGCCTGTTTGAGTTCTGTCAGTTGTCTACTGGTGGTTCTGTGGCAAGTGCTGTGAAACTTAATAAGCAGCAGACGGACATCGCTGTGAATTGGGCTGGGGGCCTGCACCATGCAAAGAAGTCCGAGGCATCTGGCTTCTGTTACGTCAATGATATCGTCTTGGCCATCCTGGAACTGCTAAAGTATCACCAGAGGGTGCTGTACA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... HDAC1(3065)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
EHU002001EHU110691EHU096981
Gene Information
human ... HDAC1(3065)
Gene Information
human ... HDAC2(3066)
Gene Information
human ... H2AFZ(3015)
Gene Information
human ... HBD(3045)
esiRNA cDNA target sequence
CGAATCCGCATGACTCATAATTTGCTGCTCAACTATGGTCTCTACCGAAAAATGGAAATCTATCGCCCTCACAAAGCCAATGCTGAGGAGATGACCAAGTACCACAGCGATGACTACATTAAATTCTTGCGCTCCATCCGTCCAGATAACATGTCGGAGTACAGCAAGCAGATGCAGAGATTCAACGTTGGTGAGGACTGTCCAGTATTCGATGGCCTGTTTGAGTTCTGTCAGTTGTCTACTGGTGGTTCTGTGGCAAGTGCTGTGAAACTTAATAAGCAGCAGACGGACATCGCTGTGAATTGGGCTGGGGGCCTGCACCATGCAAAGAAGTCCGAGGCATCTGGCTTCTGTTACGTCAATGATATCGTCTTGGCCATCCTGGAACTGCTAAAGTATCACCAGAGGGTGCTGTACA
esiRNA cDNA target sequence
CAGTTGCTGGAGCTGTGAAGTTAAACCGACAACAGACTGATATGGCTGTTAATTGGGCTGGAGGATTACATCATGCTAAGAAATCAGAAGCATCAGGATTCTGTTACGTTAATGATATTGTGCTTGCCATCCTTGAATTACTAAAGTATCATCAGAGAGTCTTATATATTGATATAGATATTCATCATGGTGATGGTGTTGAAGAAGCTTTTTATACAACAGATCGTGTAATGACGGTATCATTCCATAAATATGGGGAATACTTTCCTGGCACAGGAGACTTGAGGGATATTGGTGCTGGAAAAGGCAAATACTATGCTGTCAATTTTCCAATGAGAGATGGTATAGATGATGAGTCATATGGGCAGATATTTAAGCCTATTATCTCAAAGGTGATGGAGATGTATCAACCTAGTGCTGTGGTATTACAGTGTGGTGCAGA
esiRNA cDNA target sequence
GCCATCCTGGAGTACCTCACCGCAGAGGTACTTGAACTGGCAGGAAATGCATCAAAAGACTTAAAGGTAAAGCGTATTACCCCTCGTCACTTGCAACTTGCTATTCGTGGAGATGAAGAATTGGATTCTCTCATCAAGGCTACAATTGCTGGTGGTGGTGTCATTCCACACATCCACAAATCTCTGATTGGGAAGAAAGGACAACAGAAGACTGTCTAAAGGATGCCTGGATTCCTTGTTATCTCAGGACTCTAAATACTCTAACAGCTGTCCAGTGTTGGTGATTCCAGTGGACTGTATCTCTGTGAAAAACACAATTTTGCCTTTTTGTAATTCTATTTGAGCAAGTTGGAAGTTTAATTAGCTTTCCAACCAACCAAATTTCTGCATTCGAGTCTTAACCA
esiRNA cDNA target sequence
GGAGGACAGGACCAGCATAAAAGGCAGGGCAGAGTCGACTGTTGCTTACACTTTCTTCTGACATAACAGTGTTCACTAGCAACCTCAAACAGACACCATGGTGCATCTGACTCCTGAGGAGAAGACTGCTGTCAATGCCCTGTGGGGCAAAGTGAACGTGGATGCAGTTGGTGGTGAGGCCCTGGGCAGATTACTGGTGGTCTACCCTTGGACCCAGAGGTTCTTTGAGTCCTTTGGGGATCTGTCCTCTCCTGATGCTGTTATGGGCAACCCTAAGGTGAAGGCTCATGGCAAGAAGGTGCTAGGTGCCTTTAGTGATGGCCTGGCTC
Ensembl | human accession no.
ENSG00000116478
Ensembl | human accession no.
ENSG00000196591
Ensembl | human accession no.
ENSG00000164032
Ensembl | human accession no.
ENSG00000188170
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_004964
NCBI accession no.
NM_001527
NCBI accession no.
NM_002106
NCBI accession no.
NM_000519
保管分類
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Soniya Bastola et al.
Nature communications, 11(1), 4660-4660 (2020-09-18)
Intratumor spatial heterogeneity facilitates therapeutic resistance in glioblastoma (GBM). Nonetheless, understanding of GBM heterogeneity is largely limited to the surgically resectable tumor core lesion while the seeds for recurrence reside in the unresectable tumor edge. In this study, stratification of
Chaojie Hu et al.
Journal of leukocyte biology, 101(3), 633-642 (2016-06-05)
Binge drinking represses host innate immunity and leads to a high risk of infection. Acute EtOH-pretreated macrophages exhibit a decreased production of proinflammatory mediators in response to LPS. ATF3 is induced and counter-regulates the LPS/TLR4 inflammatory cascade. Here, we investigated
Jing Yang et al.
Scientific reports, 7, 43864-43864 (2017-03-07)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the most commonly diagnosed cancers in the world. Elevated glucose metabolism in the availability of oxygen, a phenomenon called the Warburg effect, is important for cancer cell growth. Fructose-1,6-bisphosphatase (FBP1) is a rate-limiting enzyme
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
EHU025841-20UG04061831350074
EHU025841-50UG04061831371352