EHU028071
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PDZD2
NACRES:
NA.51
詳細
Powered by Eupheria Biotech
品質水準
100
製品ライン
MISSION®
形態
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
CTCGTGTGCAGAAGAAACCACAGAAGTCACCAGCGCTAGCTCAGCCATGGAAAACAGTCCGCTGTCTAAAGTAGCCAGGCATTTTCACAGTCCGCCCATCATTCTCAGCTCCCCCAACATGGTAAATGGCTTGGAACATGACCTGCTAGATGACGAAACCCTGAATCAATACGAAACAAGCATTAATGCAGCTGCCAGTCTGTCCTCCTTCAGTGTGGATGTCCCTAAGAATGGAGAATCTGTTTTGGAAAACCTCCACATCTCTGAAAGTCAAGACCTGGATGACTTGCTACAGAAACCAAAAATGATCGCTAGGAGGCCCATCATGGCCTGGTTTAAAGAAATAAATAAACATAACCAAGGCACACATTTGAGGAGCAAAACCGAGAAGGAACAACCTCTAATGCCTGCCAGAAG
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
出荷済み
ambient
保管温度
−20°C
Gene Information
human ... PDZD2(23037), PDZD2(23037)
詳細
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit
SigmaAldrich.com/esiRNA.
法的情報
MISSION is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
RIDADR
NONH for all modes of transport
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
Fan He et al.
Oncology reports, 41(5), 2729-2738 (2019-03-22)
PDZ domain containing 2 (PDZD2) is a multi-PDZ domain protein that promotes the proliferation of insulinoma cells, and is upregulated during prostate tumorigenesis. However, the function of PDZD2 in other cancers, including osteosarcoma (OS), remains unclear. Dysregulation of microRNAs (miRNAs)...
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。