EHU031401
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human MLF2
NACRES:
NA.51
詳細
Powered by Eupheria Biotech
品質水準
100
製品ライン
MISSION®
形態
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
CCTGATGGATCCCTTTGCTATTCACCGTCAGCATATGAGCCGTATGTTGTCAGGTGGCTTTGGATATAGCCCCTTCCTCAGCATCACAGATGGCAACATGCCAGGGACCAGGCCTGCCAGCCGCCGGATGCAGCAGGCTGGAGCTGTCTCCCCCTTTGGGATGCTGGGAATGTCGGGTGGTTTCATGGACATGTTTGGGATGATGAATGACATGATTGGAAACATGGAACACATGACAGCTGGAGGCAATTGCCAGACCTTCTCATCTTCCACTGTCATCTCCTACTCCAATACGGGTGATGGTGCCCCCAAGGTCTACCAAGAGACATCAGAGATGCGCTCGGCACCAGGCGGGATCCGGGAGACACGGAGGACTGTTCGGGATTCAGACAGTGGACTGGAGCAGATGTCCAT
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
出荷済み
ambient
保管温度
−20°C
Gene Information
human ... MLF2(8079), MLF2(8079)
詳細
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit
SigmaAldrich.com/esiRNA.
法的情報
MISSION is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
RIDADR
NONH for all modes of transport
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。