スキップする
EHU130711
MISSION® esiRNA
targeting human FASN
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
20 μg
カートの在庫状況を確認する
¥37,300
50 μg
カートの在庫状況を確認する
¥66,400
この商品について
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
¥37,300
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CCTGGTCTTGAACTCCTTGGCGGAAGAGAAGCTGCAGGCCAGCGTGAGGTGCTTGGCTACGCACGGTCGCTTCCTGGAAATTGGCAAATTCGACCTTTCTCAGAACCACCCGCTCGGCATGGCTATCTTCCTGAAGAACGTGACATTCCACGGGGTCCTACTGGATGCGTTCTTCAACGAGAGCAGTGCTGACTGGCGGGAGGTGTGGGCGCTTGTGCAGGCCGGCATCCGGGATGGGGTGGTACGGCCCCTCAAGTGCACGGTGTTCCATGGGGCCCAGGTGGAGGACGCCTTCCGCTACATGGCCCAAGGGAAGCACATTGGCAAAGTCGTCGTGCAGGTGCTTGCGGAGGAGCCGGAGGCAGTGCTGAAGGGGGCCAAACCCAAGCTGATGTCGGCCATCTCCAAGACCTTCTGC
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FASN(2194)
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
EHU026781EHU055471EHU009351
Ensembl | human accession no.
ENSG00000169710
Ensembl | human accession no.
ENSG00000179115
Ensembl | human accession no.
ENSG00000149806
Ensembl | human accession no.
ENSG00000086570
esiRNA cDNA target sequence
CCTGGTCTTGAACTCCTTGGCGGAAGAGAAGCTGCAGGCCAGCGTGAGGTGCTTGGCTACGCACGGTCGCTTCCTGGAAATTGGCAAATTCGACCTTTCTCAGAACCACCCGCTCGGCATGGCTATCTTCCTGAAGAACGTGACATTCCACGGGGTCCTACTGGATGCGTTCTTCAACGAGAGCAGTGCTGACTGGCGGGAGGTGTGGGCGCTTGTGCAGGCCGGCATCCGGGATGGGGTGGTACGGCCCCTCAAGTGCACGGTGTTCCATGGGGCCCAGGTGGAGGACGCCTTCCGCTACATGGCCCAAGGGAAGCACATTGGCAAAGTCGTCGTGCAGGTGCTTGCGGAGGAGCCGGAGGCAGTGCTGAAGGGGGCCAAACCCAAGCTGATGTCGGCCATCTCCAAGACCTTCTGC
esiRNA cDNA target sequence
AGACAGAGCTGAGCCCAGAGATGATCTCCAGTGGCTCTTGGCGGGACCGGCCCTTCAAGCCCTACAACTTCTTGGCCCACGGTGTCCTCCCCGACAGCGGCCACCTTCACCCGCTGCTCAAGGTCCGCTCCCAGTTCCGACAGATCTTCCTGGAGATGGGGTTCACCGAGATGCCGACTGATAACTTCATTGAGAGCTCCTTCTGGAACTTTGACGCCCTCTTCCAGCCCCAGCAGCACCCAGCCCGTGACCAGCACGACACCTTCTTCCTTCGAGATCCAGCGGAGGCCCTGCAGCTCCCAATGGACTATGTCCAGCGGGTCAAGCGGACCCACTCTCAGGGCGGCTACGGCTCACAGGGGTACAAGTATAACTGGAAGCTGGACGAGGCCCGGAAAAACCTACTGCGAACCCACAC
esiRNA cDNA target sequence
AGTCGCCAATATGCAGCTCTTTGTCCGCGCCCAGGAGCTACACACCTTCGAGGTGACCGGCCAGGAAACGGTCGCCCAGATCAAGGCTCATGTAGCCTCACTGGAGGGCATTGCCCCGGAAGATCAAGTCGTGCTCCTGGCAGGCGCGCCCCTGGAGGATGAGGCCACTCTGGGCCAGTGCGGGGTGGAGGCCCTGACTACCCTGGAAGTAGCAGGCCGCATGCTTGGAGGTAAAGTCCATGGTTCCCTGGCCCGTGCTGGAAAAGTGAGAGGTCAGACTCCTAAGGTGGCCAAACAGGAGAAGAAGAAGAAGAAGACAGGTCGGGCTAAGCGGCGGATGCAGTACAACCGGCGCTTTGTCAACGTTGTGCCCACCTTTGGCAAGAAGAAGG
esiRNA cDNA target sequence
AAGGAGATCCCCCACTCACTGGTGAAACCCTTGTGGTTGTCAATGTGTCTGATATCAATGACAACCCCCCAGAGTTCAGACAACCTCAATATGAAGCCAATGTCAGTGAACTGGCAACCTGTGGACACCTGGTTCTTAAAGTCCAGGCTATTGACCCTGACAGCAGAGACACCTCCCGCCTGGAGTACCTGATTCTTTCTGGCAATCAGGACAGGCACTTCTTCATTAACAGCTCATCGGGAATAATTTCTATGTTCAACCTTTGCAAAAAGCACCTGGACTCTTCTTACAATTTGAGGGTAGGTGCTTCTGATGGAGTCTTCCGAGCAACTGTGCCTGTGTACATCAACACTACAAATGCCAACAAGTACAGCCCAGAGTTCCAGCAGCACCTTTATGAGGCAGAATTAGCAGAGAATGCAATGGTTGGAACC
Gene Information
human ... FASN(2194)
Gene Information
human ... FARSA(2193)
Gene Information
human ... FAU(2197)
Gene Information
human ... FAT2(2196)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
保管分類
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Arif Khan et al.
International journal of nanomedicine, 15, 5575-5589 (2020-08-18)
The overexpression of Her-2 in 25-30% breast cancer cases and the crosstalk between Her-2 and fatty acid synthase (FASN) establishes Her-2 as a promising target for site-directed delivery. The present study aimed to develop the novel lipid base formulations to
Xiaokun Gang et al.
The Prostate, 79(8), 864-871 (2019-04-08)
Fatty acid synthase (FASN) is vital for maintaining lipid homeostasis in prostate cancer (PCa) cells, which have an increased rate of de novo fatty acid (FA) synthesis. Mutations in the gene encoding the tumor suppressor speckle-type POZ protein (SPOP), which
Xing Zhong et al.
Oncology letters, 21(4), 245-245 (2021-03-06)
Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) is the most common and heterogeneous lymphoid malignancy. The subtype with MYC and BCL-2 double-expressor lymphoma (DEL) was defined by its aggressive nature and poor survival outcome. Therefore, the development of effective therapies for the
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
EHU130711-50UG04061831375381
EHU130711-20UG04061828682836