Merck
F3767
Sigma-Aldrich
Micro-dissecting forceps
very fine point
別名:
dissecting forceps, tissue forceps
Slide 1 of 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122405
NACRES:
NB.35
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
stainless steel
包装
pack of 1 ea
L
4 1/2 in.
チップサイズ
2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
F4017F4392F4142
Micro-dissecting forceps very fine point
F3767
Micro-dissecting forceps
Micro-dissecting forceps straight
F4017
Micro-dissecting forceps
Dressing tissue forceps L 8 in.
F4392
Dressing tissue forceps
Micro-dissecting forceps curved
F4142
Micro-dissecting forceps
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
L
4 1/2 in.
L
4 in.
L
8 in.
L
4 in.
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
tip size
2 mm
tip size
-
tip size
-
tip size
-
詳細
with serrated tip
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. What is the diameter of each tip for the Micro-dissecting forceps, Product F3767?
    1 回答
    1. Each tip of the Micro-dissecting forceps, product F3767, has a diameter of 0.9mm.
      役に立ちましたか?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.