These forceps are listed as a having a fine point. Unfortunately, the tip dimensions have not been determined.
F4142
Micro-dissecting forceps
curved
別名:
curved dissecting forceps, curved tissue forceps
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥7,836
¥7,836
在庫あり詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥7,836
About This Item
UNSPSCコード:
41122405
NACRES:
NB.51
¥7,836
在庫あり詳細
物質
stainless steel
包装
pack of 1 ea
L
4 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
1 of 4
当該品目 | F4017 | F3767 | F4392 |
---|---|---|---|
material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel |
L 4 in. | L 4 in. | L 4 1/2 in. | L 8 in. |
packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
詳細
with serrated tip
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)