Merck
F8667
Sigma-Aldrich
Nunc® トリプルフラスコ、Nunclon® Δ 表面
Culture flask, surface area 500 cm2, with cap filtered, straight neck, sterile, case of 32 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
細胞培養フラスコ, 組織培養フラスコ
物質
screw top blue high-density polyethylene cap
straight neck
straight neck transparent polystyrene flask
無菌性
sterile
sterile
包装
case of 32 ea
メーカー/製品名
Nunc 132913
フラスコ有効容積
200 mL
表面積
500 cm2
500 cm2 , culture area (cm2) per flask
有効容積
200 mL
結合型
Nunclon Delta surface
Nunclon Delta surface
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
F8542Z721905TMO132920
binding type
Nunclon Delta surface
binding type
Nunclon Delta surface
binding type
Nunclon Delta surface
binding type
Nunclon Delta surface
material
screw top blue high-density polyethylene cap, straight neck transparent polystyrene flask
material
screw top blue high-density polyethylene cap, straight neck , straight neck transparent polystyrene flask
material
canted neck transparent polystyrene flask, screw top blue high-density polyethylene cap (vent)
material
screw top blue high-density polyethylene cap, straight neck , straight neck transparent polystyrene flask
manufacturer/tradename
Nunc 132913
manufacturer/tradename
Nunc 132867
manufacturer/tradename
Nunc 159933
manufacturer/tradename
Nalge-Nunc 132920
packaging
case of 32 ea
packaging
case of 32 ea
packaging
case of 30 ea (6 packs x 5 flasks)
packaging
case of 32 ea
surface area
500 cm2 , 500 cm2 , culture area (cm2) per flask
surface area
500 cm2 , 500 cm2 , culture area (cm2) per flask
surface area
225 cm2
surface area
(500 cm2) , 500 cm2 , culture area (cm2) per flask
詳細
Nunc®トリプルフラスコ(Nunclon®Δ処理サーフェス)
  • 増殖表面を3段にしたことで、総培養面積500 cm2を実現
  • 外側の寸法は、スタンダードなフラスコと同様の175 cm2
  • 細胞培養のスケールアップ用途に最適
  • いずれの包装にもキャップを追加
  • Nunclon®Δ処理サーフェスにより、最適な細胞付着性、増殖性を一貫して確保
  • バーコードは大型のCode 128を採用
法的情報
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
テクニカルサービス連絡先