Merck
G0876
Sigma-Aldrich
β-グルクロニダーゼ from Helix pomatia
Type H-2, aqueous solution, ≥85,000 units/mL
別名:
β-D-グルクロニドグルクロノソヒドロラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥11,900
2 ML
¥17,100
5 ML
¥38,200
10 ML
¥65,000
25 ML
¥130,000
5 X 25 ML
¥379,000
¥11,900
在庫あり詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥11,900
2 ML
¥17,100
5 ML
¥38,200
10 ML
¥65,000
25 ML
¥130,000
5 X 25 ML
¥379,000
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
¥11,900
在庫あり詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
タイプ
Type H-2
品質水準
フォーム
aqueous solution
比活性
≥85,000 units/mL
secondary activity
≤7,500 units/mL sulfatase
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
様々な酵素の性能を比較した新しい技術論文
より多くの学びを
由来が異なる酵素を用いた様々な薬剤クラスの加水分解を最適化するために、Sigma R&Dが作成した最新のアプリケーションデータをご確認ください。また、6-MAMをモルヒネに変換するエステラーゼ活性の影響を軽減するため、クロマトグラフィー精製された酵素を使用してください。
生物化学的/生理学的作用
尿中代謝分析におけるグルクロニド抱合体の加水分解に使用します。
品質
軟体動物由来の多くのβ-グルクロニダーゼもスルファターゼ活性を有します。
単位の定義
SIGMA 1 unitまたは改変Fishman 1 unitは、pH 5.0、37°C、1時間で、フェノールフタレイン1.0 μgをフェノールフタレイングルクロニドから遊離させる酵素量です(30分間アッセイ)。
スルファターゼ単位の定義:スルファターゼ1 unitは、pH 5.0、37°C、1時間で、1.0 μmolの硫酸p-ニトロカテコールを加水分解する酵素量です。
物理的形状
水溶液(約1.0 M硫酸アンモニウム、保存剤として3 mMアジ化ナトリウムを含有)。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
G0876-25ML:
G0876-2ML:
G0876-5ML:
G0876-VAR:
G0876-10ML:
G0876-1ML:
G0876-5X25ML:
G0876-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Han-Hsing Tsou et al.
Cancer epidemiology, biomarkers & prevention : a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology, 28(5), 954-962 (2019-03-08)
Cigarette smoking (CS) and betel quid (BQ) chewing are two known risk factors and have synergistic potential for the development of oral squamous cell carcinoma (OSCC) in Taiwan. The p53 mutation characteristics in OSCC (G to A or G to
Aynun Nahar Begum et al.
The Journal of nutrition, 134(1), 120-127 (2004-01-06)
The mammalian lignans enterolactone (ENL) and enterodiol, commonly found in human plasma and urine, are phytoestrogens that may contribute to the prevention of breast cancer and coronary heart disease. They are formed by the conversion of dietary precursors such as
Ke Wang et al.
Microbiology (Reading, England), 150(Pt 10), 3327-3339 (2004-10-08)
In Saccharomyces cerevisiae, PRS genes comprise a family of five paralogous genes. Previously, it has been shown that in the cell the gene products are organized into two interacting complexes, one of which is a heterodimer and the other a
Jian Hou et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 182, 109384-109384 (2019-07-05)
Exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and phthalates link to oxidative stress and inflammatory response, which exert cellular aging. However, modification effect of seasonal factor on the association of PAHs or phthalates exposure with relative telomere length (RTL) or mitochondrial
Takemi Akahane et al.
International journal of molecular sciences, 22(21) (2021-11-14)
Equol is a metabolite of daidzein, a major soybean isoflavone with estrogenic and antioxidant activities. As the production of equol depends on the presence of certain members of the intestinal microflora, not all individuals can produce equol. We examined the
資料
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
プロトコル
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.