スキップする
G7627
Guanosine 5′-monophosphomorpholidate 4-morpholine-N,N′-dicyclohexylcarboxamidine salt
≥90%
別名:
MDCC
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
100 mg
在庫あり出荷可能fromŽsìŽs‘å’¬368
¥19,400
¥16,490
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C14H21N6O8P · C17H31N3O
CAS番号:
分子量:
725.77
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥90%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Storage temp.:
−20°C
¥16,490
単価¥19,400割引15%
在庫あり出荷可能詳細
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
C1CCC(CC1)N\C(=N\C2CCCCC2)N3CCOCC3.NC4=NC(=O)c5ncn([C@@H]6O[C@H](COP(O)(=O)N7CCOCC7)[C@@H](O)[C@H]6O)c5N4
InChI
1S/C17H31N3O.C14H21N6O8P/c1-3-7-15(8-4-1)18-17(20-11-13-21-14-12-20)19-16-9-5-2-6-10-16;15-14-17-11-8(12(23)18-14)16-6-20(11)13-10(22)9(21)7(28-13)5-27-29(24,25)19-1-3-26-4-2-19/h15-16H,1-14H2,(H,18,19);6-7,9-10,13,21-22H,1-5H2,(H,24,25)(H3,15,17,18,23)/t;7-,9-,10-,13-/m.1/s1
InChI key
CFNWUGDJWKRMBL-VAMAKUSHSA-N
Application
Guanosine 5′-monophosphomorpholidate may be used to synthesize guanosine diphosphate sugars such as GDP-fucose, GDP-mannose, UDP-galactose, and other more complex sugars nucleotides.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A1127U6000G7127
description
≥90%
description
-
description
-
description
Type I, ≥96% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
natural (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥90%
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
ピクトグラム
Exclamation mark
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標的臓器
Respiratory system
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
G7627-VAR: + G7627-100MG: + G7627-BULK: + G7627-1G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)