スキップする
H3160
ヒドロコルチゾン
meets USP testing specifications
別名:
11β,17α,21-トリヒドロキシプレグナ-4-エン-3,20-ジオン, 17-ヒドロキシコルチコステロン, 4-プレグネン-11β,17α,21-トリオール-3,20-ジオン, ケンダルコンパウンドF, コルチゾール, ライヒシュタインサブスタンスM
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C21H30O5
CAS番号:
分子量:
362.46
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-020-1
Beilstein/REAXYS Number:
1354819
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
plant (wild yam)
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
97.0-102.0% dry basis
form
powder
potency
0.004-0.005 μg/mL
mp
211-214 °C (lit.)
solubility
water: soluble 0.28 g/L at 25 °C
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Application
  • 細菌性セルロースへのグルココルチコイドの組み込みのための、マイクロエマルションシステムの研究:この研究では、マイクロエマルションシステムを使用してヒドロコルチゾンを細菌性セルロースに組み込む新しい方法を提示し、抗炎症性創傷ドレッシングの作成、製薬設計および材料科学における大きな進歩の可能性を強調しています(Zahel et al., 2024)。
  • 視床下部-下垂体-副腎軸を標的とした介入による、慢性疲労症候群の治療における研究の進歩:この総説では、視床下部-下垂体-副腎軸を調節することによる慢性疲労症候群の治療におけるヒドロコルチゾンの役割について論じ、内分泌学におけるその治療的応用の包括的な概要を示しています(Zhang and Wang, 2024)。
Biochem/physiol Actions
副腎皮質から分泌される主要なグルココルチコイドです。
副腎皮質から分泌される主要なグルココルチコイドです。コルチコステロンの3倍の抗炎症作用がありますが、Na+ 保持力は非常に低いです。
Physical form
粉末は室温で保存できます。ストック溶液は分注して凍結保存してください。凍結融解の繰り返しは避けてください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
H0888H0135H1300000
description
meets USP testing specifications
description
BioReagent, suitable for cell culture
description
γ-irradiated, powder, BioXtra, suitable for cell culture
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
97.0-102.0% dry basis
assay
≥98%
assay
≥80% (HPLC)
assay
-
biological source
plant (wild yam)
biological source
soybean
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Gene Information
human ... ABCB1(5243), CYP3A4(1576), NR3C1(2908), SERPINA6(866)
mouse ... Abcb1a(18671), Abcb1b(18669), Ifng(15978), Nos2(18126)
rat ... Ar(24208), Nr3c1(24413)
Gene Information
human ... ABCB1(5243), CYP3A4(1576), NR3C1(2908), SERPINA6(866)
mouse ... Abcb1a(18671), Abcb1b(18669), Ifng(15978), Nos2(18126)
rat ... Ar(24208), Nr3c1(24413)
Gene Information
human ... ABCB1(5243), CYP3A4(1576), NR3C1(2908), SERPINA6(866)
mouse ... Abcb1a(18671), Abcb1b(18669), Ifng(15978), Nos2(18126)
rat ... Ar(24208), Nr3c1(24413)
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
solubility
water: soluble 0.28 g/L at 25 °C
solubility
chloroform/ethanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
ethanol: 1 mg/mL, clear
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ヒドロコルチゾン
ピクトグラム
Health hazard
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Repr. 1A - STOT RE 2
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
標的臓器
Adrenal gland,Bone marrow
適用法令
H3160-BULK: + H3160-VAR: + H3160-25G: + H3160-5G: + H3160-10G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)