Merck
HS120480
Universal carousel pipette stand
blue to green, 8 of each color for top + 8 blue bottoms
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
pipet stand, pipette carousel, pipettor stand
NACRES:
NB.51
特徴
Holds 16 x pipettors
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120480
blue to green, 8 of each color for top + 8 blue bottoms
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
HS120575HS120481BMSP7700CAR2
vibrant-m
HS120480
Universal carousel pipette stand
vibrant-m
HS120575
Wall mounted universal pipette stand
vibrant-m
HS120481
Universal carousel pipette stand
vibrant-m
BMSP7700CAR2
NextPette Pipette Carousel
feature
Holds 16 x pipettors
feature
Holds 2 x pipettors
feature
Holds 16 x pipettors
feature
to hold 6 Nextpette pipettes
color
blue to green, 8 of each color for top + 8 blue bottoms
color
-
color
purple to clear, 8 of each color for top + 8 clear bottoms
color
-
詳細
Pipettes never looked so good, on your bench top
Hold and store pipettes in style with the new universal carousel pipette stand that holds up to 8 single channel, 4 multi channel, or a combination of both pipettes. A sleek and modern design enables this stand to securely hold virtually every known brand of pipette in the marketplace making it truly ‘universal′ while adding a pop of color to a bench top. Inserts on the upper holders can be added or removed to accommodate the fit of different of pipette widths. One handed removal or replacement of pipettes is made easy with a rotating head and stable weighted base. Moving the stand while keeping pipettes in place is simple with a quick grip handle allowing a user to grab and go. The pipette stands come with additional upper leaves to enable multiple color coding configuration options as well as a change in color to your work space, for a bit more fun.
  • Ideal for labs that do not wish to be tied into a specific brand of pipette, or already have multiple brands in use
  • Weighted base allows for easy removal or replacement of pipettes, with one hand
  • Pipettes are held in a vertical position to help prevent contamination
  • Conveniently rotate stand head to select or store pipettes
  • Quick grip handle to move pipette stand (loaded or unloaded)
  • Assorted color options allow for color coding pipette location: Blue/Green; Purple/Clear; Assorted/Clear
  • The unit is not autoclavable but can be cleaned with soap/water or common laboratory disinfectants
  • Made of ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)
  • US Patent Pending
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
テクニカルサービス連絡先