スキップする
HS120538
96ウェル低温PCRラック
assorted colors, Blue, Green, Purple, Yellow, Orange, polypropylene
別名:
cold storage tube rack, freezer vial rack
で組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 ea
カートの在庫状況を確認する
¥4,700
この商品について
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS120538
Feature:
Holds 96 x 0.2 mL tubes (individual or strips)
Material:
polypropylene
Packaging:
pkg of 5
¥4,700
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
polypropylene
feature
Holds 96 x 0.2 mL tubes (individual or strips)
packaging
pkg of 5
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120538
technique(s)
PCR: suitable
color
assorted colors, Blue, Green, Purple, Yellow, Orange
General description
PCR貯蔵ラックは多用途であり、ベンチ・トップでも冷凍庫にも使用できます。設置面積が小さく積み重ね可能なため、研究室の貴重な空間を節約するのに役立ちます。人間工学的な手触りのつまみでしっかり掴めるため、PCRラックが落下する可能性が低下し、とりわけ手袋をはめているときの取り扱いと運搬が容易になります。蓋に付いている、試料を迅速に冷却するためのサイド・オープニングによって完全性が確保され、半透明のポリカーボネート製であるため、試料とウェルを容易に識別できます。
PCRラックの基部は試料を安全に保つのに役立つ堅牢なABS構造であるため、費用のかかる再試験のために余分な費用と時間を費やすことはありません。数字と文字からなる位置IDによって試料の配置が体系化される結果、試料を容易かつ迅速に取り出すことができます。PCRラックは冷却期間を延ばして試料の完全性を維持するのに役立つクローズド・ベース設計を採用しています。
PCR貯蔵ラックは多用途であり、ベンチ・トップでも冷凍庫にも使用できます。設置面積が小さく積み重ね可能なため、研究室の貴重な空間を節約するのに役立ちます。PCR貯蔵ラックは、コーディング・オプション用に多くの色で提供されます。
  • 蓋は左右いずれにも開き、左手方向または右手方向に適応するように切り替え可能です。
  • 蓋は取り外し可能です。
  • 個別のまたは細長い0.2 mLのチューブを保持します。
  • 96ウェル8 x 12構成
  • -80°C (-112°F) までの冷凍庫に使用可能です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
HS120541HS120539R6901
feature
Holds 96 x 0.2 mL tubes (individual or strips)
feature
Holds 96 x 0.2 mL tubes (individual or strips)
feature
Holds 96 x 0.2 mL tubes (individual or strips)
feature
autoclavable, Holds 96 x 0.2 mL tubes
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120538
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120541
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120539
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23461A
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
packaging
pkg of 5
packaging
pkg of 5
packaging
pkg of 5
packaging
-
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
color
assorted colors, Blue, Green, Purple, Yellow, Orange
color
purple
color
blue
color
assorted colors
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 96ウェル低温PCRラック
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)