Merck
HS120547
Magnetic Stir Bar
L × diam. 10 mm × 5 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
物質
(with pivot ring)
octagonal
round white PTFE stir bar(s)
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific 120547
L ×直径
10 mm × 5 mm
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
HS120548HS120552HS120549
Magnetic Stir Bar L × diam. 10 mm × 5 mm
HS120547
Magnetic Stir Bar
Magnetic Stir Bar L × diam. 20 mm × 8 mm
HS120548
Magnetic Stir Bar
Magnetic Stir Bar L × diam. 35 mm × 9 mm
HS120552
Magnetic Stir Bar
Magnetic Stir Bar L × diam. 25 mm × 8 mm
HS120549
Magnetic Stir Bar
material
(with pivot ring), round white PTFE stir bar(s), octagonal
material
(with Pivot ring), octagonal , round white PTFE stir bar(s)
material
(with Pivot ring), octagonal , round white PTFE stir bar(s)
material
(with Pivot ring), octagonal , round white PTFE stir bar(s)
packaging
pack of 10 ea
packaging
pack of 10 ea
packaging
pack of 10 ea
packaging
pack of 10 ea
L × diam.
10 mm × 5 mm
L × diam.
20 mm × 8 mm
L × diam.
35 mm × 9 mm
L × diam.
25 mm × 8 mm
詳細
The ALNICO magnetic stir bar withstands temperatures up to 250°C, making them suitable for use with both unheated and heated stirrers. Low friction octagon shape with a center pivot ring helps create a strong mixing vortex, even with more viscous solutions
特徴および利点
  • Magnetic bar is made from ALNICO, one of the strongest permanent magnets available
  • The sintered manufacturing process reduces the chance of decoupling (spin outs), which weaker stir bars often suffer from
  • Encapsulation in PTFE protects both magnet and what it is stirring
  • Chemically inert and easy to clean
  • Can withstand temperatures up to 250 °C, making them suitable for use with both unheated and heated stirrers
  • Low friction octagon shape with a center pivot ring helps create a strong mixing vortex, even with more viscous solutions
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先