Merck
HS15092ZP
Standard Fine Tip Sharpie® Marker
black
Slide 1 of 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
12 EA
¥5,730
¥5,730
カートの在庫状況を確認する
この商品について
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
black
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS15092ZP
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
HS15094Z377317M6163
Sharpie dual tip pen set assorted colors, pack of 8
HS15094
Sharpie dual tip pen set
material
black
material
-
material
-
material
-
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 8
packaging
pkg of 4
packaging
pkg of 4
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15092ZP
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15094
manufacturer/tradename
Nalgene 6313-0020
manufacturer/tradename
Nalgene 6313-0010
詳細
Standard Fine Tip Sharpie® Marker, Black
法的情報
Sharpie is a registered trademark of Sanford, LP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. Can this pen be used for marking on Ethylene Propylene Diene Monomer (EB) gloves?
    1 回答
    1. This pen should be suitable to mark on Ethylene Propylene Diene Monomer (EB) gloves. An oil-based pen is recommended as most suitable for marking EB gloves.
      役に立ちましたか?
  2. is this pen alcohol resistant?
    1 回答
    1. This product is not resistant to alcohol. It is resistant to fading and water exposure.