Merck
HS24311A
Peg Tube Rack
to hold, 50 tube(s) 14-17 mm tubes, white
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 EACH
¥3,882
¥3,882
単価¥5,176割引25%
出荷予定日2025年4月06日
サイズを選択してください
表示を変更する
2 EACH
¥3,882
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.17
¥3,882
単価¥5,176割引25%
出荷予定日2025年4月06日
物質
fiberglass
polypropylene (reinforced)
white
特徴
to hold 50 tube(s) 14-17 mm tubes
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS24311A
L × W × H
188 mm × 104 mm × 69 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The Peg Tube Rack is strong, tough, and versatile for bench or tube storage. It is constructed of fiberglass-reinforced polypropylene, which is ideal for bench work or tube storage.
特徴および利点
  • Constructed of fiberglass-reinforced polypropylene
  • Spacious peg design allows easy viewing of tube contents
  • Use as a drying rack for glass plates or upside-down tubes
  • Pegs remain straight even after repeated autoclaving
  • Embossed alphanumeric identification for quick location and retrieval of tubes
  • Unique tear drop well design allows for better retention of tubes
  • Autoclavable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)