Merck
HYS020
Sigma-Aldrich
HyStem(ハイステム)® 細胞培養スキャフォールドキット
For 7.5 mL of hydrogel scaffold solution
別名:
HyStem 培養キット, 細胞培養足場
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥83,500
¥83,500
カートの在庫状況を確認する
Request a Bulk Order
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥83,500
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
¥83,500
カートの在庫状況を確認する
Request a Bulk Order
品質水準
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
HyStem®細胞培養スキャフォールドキットは、ヒト胚幹細胞(H9s)、臍帯血液CD23+幹細胞、肝幹細胞および肝前駆細胞の増殖に成功裏に使用されました。[1]
特徴および利点
Hystemハイドロゲル細胞培養スキャフォールド製品は、カスタマイズが可能であると同時に十分なキャラクタライズと一貫性が実現された製品であり、細胞がin vivoのように増殖できる3次元環境を提供します。
  • ・カスタマイズ可能-多細胞生物の各種細胞は、それぞれが独自の微小環境を有しています。Hystemは、in vivoと同様の細胞培養環境を作り出すための柔軟性があり、増殖や分化を最適化します。
  • 動物成分フリー-Hystemは合成ヒアルロン酸を基本成分にしたマトリクスであり、細胞環境を完全にコントロールできます。成分はすべて十分にキャラクタライズされおり、組成は非動物性原料由来で一貫しています。
  • ・生物学的な精密性-ヒアルロン酸と変性コラーゲンが豊富なHystemハイドロゲルによって、生命体に見いだされる細胞の複雑な3次元環境が綿密に再現され、目的の細胞培養に応じた最適な環境を準備することができます。
Hystem(ハイステム)を用いると、ECMタンパク質の取り込み、細胞結合因子および成長因子に加え、ヒドロゲルの弾性および細胞取り込み(封入あるいは頂部被覆)を調製して、それらの細胞が必要とする特定の3D環境を作り出すことができます。
Hystemはin vivo実験に推奨されます。
Hystemは最小限の数の細胞接着部位をもたらします。 必要に応じて、研究者は選択した接着因子を組み込むこともできます。
法的情報
Hystem is a registered trademark of BIOTIME, INC
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Soon Chul Heo et al.
PloS one, 10(3), e0116698-e0116698 (2015-03-17)
Periostin, an extracellular matrix protein, is expressed in bone, more specifically, the periosteum and periodontal ligaments, and plays a key role in formation and metabolism of bone tissues. Human adipose tissue-derived mesenchymal stem cells (hASCs) have been reported to differentiate
Anjali Yadav et al.
Journal of neuroinflammation, 18(1), 238-238 (2021-10-18)
Epigenetic regulation by histone deacetylases (HDACs) in Schwann cells (SCs) after injury facilitates them to undergo de- and redifferentiation processes necessary to support various stages of nerve repair. Although de-differentiation activates the synthesis and secretion of inflammatory cytokines by SCs
Colin D Paul et al.
Biomaterials, 197, 101-118 (2019-01-15)
Biophysical aspects of in vivo tissue microenvironments include microscale mechanical properties, fibrillar alignment, and architecture or topography of the extracellular matrix (ECM). These aspects act in concert with chemical signals from a myriad of diverse ECM proteins to provide cues
資料
Hystem 3D hydrogels are based on hyaluronic acid, a major component of the extracellular matrix. 3D cell culture can be done using Hystem hydrogels.
Heparin is distinct from heparan sulfate proteoglycans (HS) which is primarily produced by mast cells. While, HS is produced by all cell types. Know more about the difference between heparin and heparin sulfate proteoglycan and select the right component for your study.
Explore the role of hyaluronan, hyaluronic acid structure, hyaluronan synthesis & degradation, and more. Find GAGs, hydrogels, and scaffold kits.
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
すべて表示