Merck
HYSC010
Sigma-Aldrich
HyStem®-C Cell Culture Scaffold Kit(細胞培養スキャフォールドキット)
Trial Kit, For 2.5 mL of hydrogel scaffold solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥28,000
¥28,000
出荷可能日2025年5月12日詳細
Request a Bulk Order
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥28,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
¥28,000
出荷可能日2025年5月12日詳細
Request a Bulk Order
品質水準
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
HyStem®-C Cell Culture Scaffold Kit(細胞培養スキャフォールドキット)は、乳がん細胞の培養のためのHyStemハイドロゲルの調製のために使用されてきました。[1]
特徴および利点
Hystem-Cハイドロゲル細胞培養スキャフォールドは、カスタマイズが可能であると同時に十分なキャラクタライズと一貫性が実現された製品であり、細胞がin vivoのように増殖できる3次元環境を提供します。
・カスタマイズ可能-多細胞生物の各種細胞は、それぞれが独自の微小環境を有しています。Hystem-Cは、in vivoと同様の細胞培養環境を作り出すための柔軟性があり、増殖や分化を最適化します。
・合成マトリックス-Hystem-Cは合成マトリックスであることから、抽出由来で成分のあいまいなECM代用物に比べて細胞環境のコントロールに優れています。成分はすべて十分にキャラクタライズされており、組成は一貫しています。Hystem-Cはヒアルロン酸(合成品)、Extralink(合成品)、Gelin-S(ブタ)、水を含有しています。
・生物学的な精密性-ヒアルロン酸と変性コラーゲンが豊富なHystem-Cハイドロゲルによって、生命体に見いだされる細胞の複雑な3次元環境が綿密に再現され、目的の細胞培養に応じた最適な環境を準備することができます。
カスタマイズ可能で、十分に特性付けられ、一貫性のあるHystem-Cハイドロゲル細胞培養スキャフォールドは、細胞がin vivoと同じレベルで増殖できる複雑な3次元環境となります。
  • カスタマイズ可能 - 多細胞生物の細胞はその種類ごとに独自の微小環境を持っています。 Hystem-Cには、培養細胞の環境をそのin vivo環境に似せてカスタマイズし、増殖および分化を最適化できる柔軟性があります。
  • 合成 - Hystem-Cは合成マトリックスであることから、変動がある抽出ECMマトリックスに比べて細胞環境の制御が容易です。  すべての成分が十分に特徴付けられ、一貫した製法で製造されています。Hystem-Cには、ヒアルロン酸(合成)、Extralink(合成)、Gelin-S(ブタ由来)および水が含まれています。
  • 生体環境に近い - ヒアルロン酸と変性コラーゲンが豊富に含まれるHystem-Cハイドロゲルは、生体中の複雑な3次元細胞環境を厳密に模倣しており、細胞培養に最適な環境が得られます。
Hystem-Cは、Gelin-S(チオール化ゼラチン)を介して広範囲の細胞型の付着を可能にします。
Hystem-C Trial Kit(トライアルキット)により、Hystem-Cテクノロジーをご自分の手で評価し、Hystem-Cが研究に適した選択肢であることを確認していただけます。
Hystem-Cは、ECMタンパク質や増殖因子の取り込みのほか、ハイドロゲルの弾力性、細胞の取り込み(封入またはトッププレーティング)をカスタマイズして、培養する細胞に必要な特定の3D環境を作り上げることができます。
Hystem-Cは、ヒト胚性幹細胞、ヒト間葉幹細胞、神経前駆細胞、および肝臓前駆細胞の増殖への使用が成功しています。
法的情報
Hystem is a registered trademark of BIOTIME, INC
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Independently Tuning the Biochemical and Mechanical Properties of 3D Hyaluronan-Based Hydrogels with Oxime and Diels?Alder Chemistry to Culture Breast Cancer Spheroids.
Baker A E, et al.
Biomacromolecules, 18(12), 4373-4384 (2017)
資料
Hystem 3D hydrogels are based on hyaluronic acid, a major component of the extracellular matrix. 3D cell culture can be done using Hystem hydrogels.
Heparin is distinct from heparan sulfate proteoglycans (HS) which is primarily produced by mast cells. While, HS is produced by all cell types. Know more about the difference between heparin and heparin sulfate proteoglycan and select the right component for your study.
Explore the role of hyaluronan, hyaluronic acid structure, hyaluronan synthesis & degradation, and more. Find GAGs, hydrogels, and scaffold kits.
質問
  1. Is there a possibility to make the gel liquid again after gelation has occured?
    1 回答
    1. This product can not be reverted back into liquid form for reuse. There will not be enough components to make another gel liquid solution after running through the assay. Please see the product data sheet for more information: sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/303/489/hysc010bul.pdf