Merck
I7523
Sigma-Aldrich
Nunc® inoculating loops
blue, size 10 μL, sleeve of 50
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
inoculating loop, inoculation loop, inoculation loops
NACRES:
NB.22
物質
polystyrene
無菌性
sterile
包装
sleeve of 50
manufacturer/tradename
Nunc
サイズ
10 μL
blue
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
I8263BR452210I0764
vibrant-m
I7523
Nunc® inoculating loops
vibrant-m
I8263
接種ループ(白金耳)
vibrant-m
I0764
Inoculating Loops, calibrated
sterility
sterile
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
-
packaging
sleeve of 50
packaging
-
packaging
pack of 1000 ea, pkg of 1000 ea (50 bags of 20)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Nunc
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
BRAND 452210
manufacturer/tradename
-
size
10 μL
size
-
size
-
size
-
color
blue
color
color-coded blue
color
-
color
-
詳細
  • Accurate to semiquantitative standard for handling samples
  • Surface treated to enhance adhesion of the droplets
  • Reduced risk of spreading microorganisms since the loops are disposable
  • Non toxic
法的情報
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
スプレッダー L-Shape, sterile, pack of 500 (total)
HS8171B
スプレッダー
テクニカルサービス連絡先