Merck
KSPRA2015
KiCqStart® プローブアッセイ
Predesigned probe assays for gene expression analysis
別名:
5’ヌクレアーゼアッセイ, プローブベースのRT-qPCR, プローブベースの遺伝子発現, 加水分解プローブ, 設計済みプローブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116133
保管温度
−20°C
詳細
概要
デザイン済みKiCqStartプローブアッセイは、RT-qPCR(定量的逆転写リアルタイムPCR)遺伝子発現の定量に使用されます。MIQEを遵守するために、これらのアッセイはオフターゲット増幅を避けることを目的として高度なバイオインフォマティクスツールおよびバリデーション済みのin silico手法を用いて開発されました1。KiCqStartプローブアッセイは、一般モデル生物由来の遺伝子分析用に、最大3組の順方向プライマー、逆方向プライマーおよび二重標識プローブの形でお届けします。
デザインプロセスでは、できる限り1SNP座位を回避しています。回避できないSNPがある遺伝子を分析する場合には、dbSNPを使用してください。
KiCqStartプローブアッセイの詳細については、メルクサイトのよくある質問をご利用ください。
規格
デザイン特性
  • GC内容:20~80%2
  • 融点:58.0°C2
  • 2次構造:なし
  • 過剰3′プライマー固定:最小
  • 増幅産物サイズ:75~150塩基
  • 検出されたスプライスバリアント:最多
オリゴ特性(プライマー)
  • 分子:DNA(すべての配列を質量分析QCで検証)
  • 内部修飾:なし
  • 内容:順方向プライマー1、逆方向プライマー1
  • 長さ:18~27塩基2
  • 精製:RPカートリッジ
  • フォーマット:最小収量3 OD、乾量。チューブ2本、各チューブにオリゴヌクレオチド1
オリゴ特性(プローブ)
  • 分子:DNA(すべての配列を質量分析QCで検証)
  • 内部修飾:なし
  • 5′レポーター色素:6-FAMまたはHEX
アプリケーション
製品使用目的: 遺伝子発現解析
特徴および利点
KiCqStart®プローブアッセイは、高感度で特異的であり、効率的なプローブベースのRT-qPCRアッセイ開発に必要とされる冗長なステップをなくすことで時間と費用を節約します。このプローブは、Sigmaのdark Onyx Quencher (OQで標識されており、これは光ではなく熱を発するため、従来の蛍光クエンチャーと比較してシグナル対ノイズ比が改善されています。
これらのアッセイの利点としては以下があります:
  • 標的分析が行えます
  • デザイン特性が設定されています
  • オリゴ特性が設定されています
  • 注文が簡単です
物性
特性には次を含みます:
  • 提供種: ヒト、マウス、ラット
  • コンポーネント: チューブあたりオリゴ1個のオリゴ3個
  • 納品状態: 乾燥、室温
  • 保管状態: 乾燥または湿潤、1回使用型小分け
その他情報
この製品についてはよくある質問のセクションが利用できます。
法的情報
KiCqStart is a registered trademark of QIAGEN Beverly Inc.
OQ is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Onyx Quencher is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)