Merck
L4388
Sigma-Aldrich
L-乳酸カルシウム 水和物
powder, BioReagent, suitable for cell culture
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
(S)-(+)-2-ヒドロキシプロパン酸 ヘミカルシウム塩, L-乳酸 ヘミカルシウム塩, 肉乳酸 ヘミカルシウム塩
化学式:
[CH3CH(OH)COO]2Ca · xH2O
CAS番号:
分子量:
218.22 (anhydrous basis)
Beilstein:
4923285
EC Number:
MDL番号:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
由来生物
synthetic
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥85%
形状
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
H2O: 50 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.C[C@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/2C3H6O3.Ca.H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-;;/m00../s1
InChI Key
MDAVASCOAJMZHZ-NVKWYWNSSA-L
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
L200021185L7022
vibrant-m
L4388
L-乳酸カルシウム 水和物
vibrant-m
L2000
L-乳酸カルシウム 水和物
vibrant-m
21185
L-乳酸カルシウム 水和物
vibrant-m
L7022
L-乳酸ナトリウム
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
solid
form
powder or crystals
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
マニュアルピペットラック blue magnetic rack
Z676039
マニュアルピペットラック
L-乳酸ナトリウム ~98%
Sigma-Aldrich
L7022
L-乳酸ナトリウム
ヒポタウリン ≥98% (TLC)
Sigma-Aldrich
H1384
ヒポタウリン
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
B6766
BMEアミノ酸溶液 50×
L-バリン
SAFC
V4638
L-バリン
塩化カリウム powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
P5405
塩化カリウム
Anja Nilsen et al.
Translational oncology, 12(3), 576-584 (2019-01-21)
MicroRNA (miRNA) expressions in tumor biopsies have shown potential as biomarkers in cervical cancer, but suitable reference RNAs for normalization of reverse transcription quantitative polymerase chain reaction (RT-qPCR) assays in patient cohorts with different clinicopathological characteristics are not available. We
Long-Feng Lu et al.
Fish & shellfish immunology, 102, 449-459 (2020-05-15)
Calcium (Ca) is a messenger that regulates a multitude of physiological processes, but its functions in antiviral progress remain undefined. In this study, we found that Ca2+ enhances fish survival to defend against spring viraemia of carp virus (SVCV) infection
Zheng-Wen Nie et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 61, 104635-104635 (2019-09-04)
Thiamethoxam (TMX) is a neonicotinoid insecticide, the residues of which have been detected on various crops. In addition to its specific acetylcholine toxicity to insects, TMX was also found to be toxic to mammals. Moreover, oocytes are vulnerable to reactive
Nevena Grdović et al.
PloS one, 9(7), e101172-e101172 (2014-07-06)
The diabetes prevention paradigm envisages the application of strategies that support the maintenance of appropriate β-cell numbers. Herein we show that overexpression of CXC chemokine ligand12 (CXCL12) considerably improves the viability of isolated rat Langerhans islet cells and Rin-5F pancreatic
テクニカルサービス連絡先