Merck
L5016
Sigma-Aldrich
1-O-パルミチル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン
≥99%, synthetic
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
1-ヘキサデシル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン, 3-sn-リゾホスファチジルコリン, 1-ヘキサデシル, リゾ-PAF-C16, リゾ血小板活性化因子
実験式(ヒル表記法):
C24H52NO6P
CAS番号:
分子量:
481.65
MDL番号:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥99%
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H52NO6P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-29-22-24(26)23-31-32(27,28)30-21-19-25(2,3)4/h24,26H,5-23H2,1-4H3/t24-/m1/s1
InChI Key
VLBPIWYTPAXCFJ-XMMPIXPASA-N
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
血小板活性化因子 (PAF) 合成における中間体です。 不活性型で、PAF活性研究のコントロ-ルとして用いられます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先