Merck
M4909
Specimen mounts
For Cambridge, Phillips, Etec Instruments
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
MA.01
物質
aluminum (with lathe finish)
ピン直径
3.2 mm
テーブル直径
12.7 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Surface has barely visible rings which help to locate the center.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)