Merck
MAK104
Sigma-Aldrich
糖質測定キット
sufficient for 100 colorimetric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
NACRES:
NA.25
使用法
sufficient for 100 colorimetric tests
アプリケーション
cosmetics
food and beverages
検出方法
colorimetric
保管温度
2-8°C
詳細
炭水化物は、すべての生物に最も多く存在する生体分子です。炭水化物には、細菌および植物の細胞壁の構造成分として、あるいはデンプンおよびグリコーゲンの形態でエネルギー貯蔵庫として、多くの機能を果たします。炭水化物は人間の食物の主要な構成成分でもあります。 糖質測定キットは、食品、飲料などのさまざまなサンプル中の炭水化物を測定するために使用できます。
アプリケーション
糖質測定キットは生物学的廃水処理システムにおいて炭水化物の比色定量測定に使われています。
適合性
粘着細胞または懸濁細胞、動物および植物の組織、並びに食品、フルーツジュースおよび他の飲料の総炭水化物量の測定に適しています。
原理
総炭水化物濃度は、多糖を加水分解した後にフルフラールまたはヒドロキシルフルフラールに変換するフェノール硫酸法に基づくものです。これらの化合物はDeveloperと反応してクロマゲンを生成し、この生成物を490 nmで分光光度的に検出できます。
ピクトグラム
CorrosionHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
PDSCL
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
FSL
キットコンポーネントの情報を参照してください
ISHL Indicated Name
キットコンポーネントの情報を参照してください
ISHL Notified Names
キットコンポーネントの情報を参照してください
Cartagena Act
キットコンポーネントの情報を参照してください
JAN Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先