MAK455
Whole Blood Hemoglobin (Hb) Kit
Sufficient for 250 colorimetric tests
1 of 4
当該品目 | H7379 | H2625 | H2500 |
---|---|---|---|
Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
detection method colorimetric | detection method - | detection method - | detection method - |
input blood | input - | input - | input - |
storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
relevant disease(s) hematological disorder | relevant disease(s) - | relevant disease(s) - | relevant disease(s) - |
詳細
アプリケーション
- Hematology Research
- Drug Discovery
特徴および利点
- Fast and Efficient: Get hemoglobin results in just 5 minutes with a quick assay reaction, using only 5 μL of blood, saving time and resources.
- Safe and Environmentally Friendly: Our assay kit utilizes non-hazardous chemistry, eliminating the need for toxic chemicals like potassium cyanide and hexacyanoferrate(III) used in the traditional Drabkin′s method, ensuring safety and environmental responsibility.
- Compatibility with High-Throughput Systems: Effortlessly integrate our kit into high-throughput handling systems for streamlined operations, ensuring both efficiency and accuracy in your laboratory processes.
適合性
原理
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)