MIRAP01290

Sigma-Aldrich

MystiCq® マイクロRNA qPCRアッセイプライマー

mmu-miR-201-5p

NACRES:
NA.55

形態

liquid

濃度

10 mg/mL

成熟配列

UACUCAGUAAGGCAUUGUUCUU

mp

~76 °C

Sanger mature/minorアクセッション番号

出荷済み

wet ice

保管温度

−20°C

Gene Information

mouse ... MIR201(387197)

詳細

MystiCq microRNA qPCR Assay Primerは、MystiCq microRNA qPCR Assay Systemの一部として不可欠です。MystiCq microRNA cDNA Synthesis Mixキットで生成されたcDNAテンプレート上でMystiCq Universal PCRプライマーとMystiCq microRNA SYBR Green qPCR ReadyMixを用いて特異的マイクロRNAを標的にするためにデザインされています。

特徴および利点

特長と利点
  • アッセイ用プライマーの独自デザイン特性によって成熟マイクロRNAと前駆マイクロRNAを比較するための特異性が得られます。
  • 相補的なUniversal PCR プライマー配列を組み入れるための豊富なデザインとオリゴdTアダプタープライマーの検査
  • Universal PCR プライマーには、自己相補的人工物やプライマー二量体人工物は含まれていません。
  • Universal PCR プライマーにマッチさせるためにデザインされ最適化されたプライマーのTm
  • ユニバーサルなサイクリング条件によって、プロファイリング実験のすべてのアッセイでのロバストな増幅を確実にします。
  • 最適化されたPCR産物のTm(75-78℃)

その他情報

Formerly mmu-miR-201.

法的情報

MystiCq is a registered trademark of Qiagen Beverly Inc.

RIDADR

NONH for all modes of transport

ドイツ水質汚染分類

WGK 1

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable

試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

テクニカルサービス連絡先

ソーシャルメディア

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

研究、開発、製造

私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.

当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。