Merck
All Photos(3)
N1376
Sigma-Aldrich
ナリンギン
≥90%, from citrus fruit
Synonym(s):
4′,5,7-トリヒドロキシフラバノン7-ラムノグルコシド, ナリニゲニン-7-ラムノシドグルコシド, ナリンゲニン 7-ネオヘスペリドシド, ナリンゴシド
Empirical Formula (Hill Notation):
C27H32O14
CAS Number:
Molecular Weight:
580.53
Beilstein:
102012
EC 番号:
MDL番号:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
citrus fruit
品質水準
アッセイ
≥90%
形状
powder
SMILES string
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2Oc3cc(O)c4C(=O)CC(Oc4c3)c5ccc(O)cc5)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C27H32O14/c1-10-20(32)22(34)24(36)26(37-10)41-25-23(35)21(33)18(9-28)40-27(25)38-13-6-14(30)19-15(31)8-16(39-17(19)7-13)11-2-4-12(29)5-3-11/h2-7,10,16,18,20-30,32-36H,8-9H2,1H3/t10-,16?,18+,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+/m0/s1
InChI key
DFPMSGMNTNDNHN-JJLSSNRUSA-N
Looking for similar products? Visit Product Comparison Guide
Compare Similar Items
View Full Comparison
1 of 4
This Item
PHL8973991842Y0001378
Naringin ≥90%, from citrus fruit
Sigma-Aldrich
N1376
ナリンギン
Naringin phyproof® Reference Substance
PHL89739
ナリンギン
Naringin analytical standard
Supelco
91842
ナリンギン
Naringin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001378
ナリンギン
biological source
citrus fruit
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥90%
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
詳細
ナリンギンはフラバノン配糖体です。
アプリケーション
ナリンギンはヒト副腎皮質細胞株によるアルドステロン産生を評価する研究に用いられました。長期のナリンギン摂取はグルコースの取り込み低下を改善し、アルツハイマー病の認知障害を改善するために用いられています。
生物化学的/生理学的作用
グレープフルーツやその他の柑橘類果実中のフラボノイドであるナリンギンは、腸内有機アニオン輸送性ポリペプチド1A2(OATP1A2)を強力に阻害します。そのため、グレープフルーツジュースは、同時に摂取した多くの薬物のバイオアベイラビリティを低下させます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service