Merck
O0764
Sigma-Aldrich
Nunc® OmniTray
OmniTray with lid, non-treated, polystyrene, sterile, 60/cs
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
ペトリ皿, 細胞培養皿
NACRES:
NB.22
物質
polystyrene
無菌性
sterile
特徴
lid
包装
pack of 10
case of 60
メーカー/製品名
Nunc 242811
L × W
128 mm × 86 mm
キャパシティ
90 mL
有効容積
35 mL
適合性
suitable for (standard petri dish techniques and bacterial growth, screening libraries and DNA hybridization methods)
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
TMO165218TMO140156D7804
Nunc® OmniTray OmniTray with lid, non-treated, polystyrene, sterile, 60/cs
O0764
Nunc® OmniTray
Nunclon® cell culture dishes diam. × H 35 mm × 10 mm
D7804
Nunclon® cell culture dishes
feature
lid
feature
-
feature
-
feature
lid
material
polystyrene
material
clear , polystyrene
material
clear , polystyrene
material
polystyrene dishes with lids, round
packaging
pack of 10, case of 60
packaging
case of 60 ea
packaging
case of 90 ea
packaging
case of 500 ea
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile; γ-irradiated
L × W
128 mm × 86 mm
L × W
-
L × W
-
L × W
-
詳細
Nunc®オムニトレイ
  • ライブラリーのスクリーニングに最適
  • DNAハイブリダイゼーション法に便利
  • 標準的なペトリ皿操作や細菌増殖にも適しています
  • 96 MicroWellプレートと同じ外底寸法
  • 積み重ね可能および自動化装置に適合
  • 光学的な透明度が高いため、コロニーの視認が容易
  • 壁は高く頑丈
  • -20°Cで冷凍可能
Nuncオムニトレイの機能:
  • ドットブロット時のメンブレンホルダー
  • 変性、ハイブリダイゼーション、洗浄ステップの容器
アプリケーション
Nunc® OmniTray has been used in library screening for the arraying of BAC (bacterial artificial chromosome) clones to nylon membrane.
法的情報
MicroWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Greiner HLA Terasaki multiwell plates size 72 wells, 1 lid per plate
M5812
Greiner HLA Terasaki multiwell plates
Greiner HLA Terasaki multiwell plates 60 well space saver design, 1 lid per plate
M6062
Greiner HLA Terasaki multiwell plates
Construction and screening of BAC libraries made from Brachypodium genomic DNA.
Farrar K and Donnison IS
Nature Protocols, 2, 1661-1674 (2007)
テクニカルサービス連絡先