DNAオリゴ
- スケール:0.025、0.05、0.2、1.0、10、15μmol
- 精製:脱塩、カートリッジ、HPLC、PAGE
- 鎖長:最大120塩基
- 修飾:200品目以上に対応可能(蛍光および非蛍光色素含む)
- 品質管理:100%質量分析
- 納品形態:乾燥または溶液状態でチューブ、プレート、mixプレートで納品 (フォワードおよびリバースプライマー)
- WellREDオリゴ:提供可能
- qPCRプローブ:提供可能
- 詳細はこちら:オリゴDNA
チューブ
プレート
Easyオリゴ
- 保証収量:3OD
- 濃度:100µM
- 精製:脱塩
- 鎖長:15~30塩基
- 修飾:対応不可
- 品質管理:100%質量分析
- 納品形態:溶液
- ご注文受付翌日出荷
- 詳細はこちら
チューブ
Pure & Simpleプライマー
- 保証収量:3OD
- 精製:カートリッジ
- 鎖長:12~35塩基
- 修飾:対応不可
- 品質管理:100%質量分析
- 納品形態:乾燥状態で納品
- ご注文受付翌日出荷
- 詳細はこちら
チューブ
iScale Oligos™(mgおよびgで提供)
- in vivoでの使用、ハイスループット、商用利用向けの大容量オリゴ
- 容量:10、25、50、100、250、500mg (これ以上の容量の場合はお問い合わせください)
- 精製:脱塩、RP-HPLC、In vivo
- 鎖長:10~50塩基(これ以上の鎖長についてはお問い合わせください)
- 修飾:ビオチン、リン酸、C12アミン、その他多数
- 品質管理:100%質量分析
- 納品形態:乾燥状態で納品
- サービス:塩交換、エンドトキシン試験、ろ過
- 詳細はこちら
チューブ
カスタム次世代シーケンシングオリゴ
- シーケンシングプラットフォーム用にカスタム合成されたユニバーサルおよびインデックス(バーコード)アダプターオリゴ
- シーケンスリードの完全性維持に最適な純度 (完全長配列の割合)
- クロスコンタミネーションが少なく、適切なシーケンスアセンブリーが簡単にできる
- 詳細はこちら
商用オリゴ
- ライフサイエンス研究ツール、分子診断 (ISO 13485での生産も可能)および研究開発試験向けのカスタムDNAプライマー、qPCRプローブおよびカスタム次世代シーケンシングオリゴ
- カスタム形態、パッケージング、プライベートラベルなど、コンポーネントまたはキット自体の製造
- 詳細はこちら
LNA
- カスタムDNAオリゴ(米国を除くすべての国)
- 熱安定性とハイブリダイゼーション特異性の向上
- 困難なターゲットシーケンスのための、より簡単で感度の高いプローブ設計
- 詳細はこちら
チューブ
続きを確認するには、ログインするか、新規登録が必要です。
アカウントをお持ちではありませんか?資料
Techniques for long oligo synthesis and purification offer superior quality unmatched by other suppliers.
Learn about the importance of oligonucleotide purification, recommended methods, common techniques and applications, and key steps in the processes.
Regardless of next-generation sequencing (NGS) platform, universal and index adapter sequences are required for the proper assembly of sample fragments.
関連コンテンツ
Use our synthetic, small interfering RNA (siRNA) duplex plates to identify gene function, elucidate pathways, and screen for potential new drug targets.
RNA interference via siRNA offers precise gene silencing, aiding gene function studies and drug target screening.
Learn about our precision manufacturing capabilities for scalable amounts of custom DNA and siRNA oligos for research, diagnostics, and therapeutics
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| O9140-5MG | 04061834248811 |
| 69896-3 | 04055977258776 |
| 69593-3 | 04055977274462 |
| LMO001-30RXN | 04065267221786 |
| LMO001-100RXN | 04065267221779 |
| 930482-1G | 04065268833575 |
| O4387-.1ML | 04061834233831 |
| S7200 | 04053252725159 |
| S7200-K | 04053252663321 |
| 932574-1G | 04065269291848 |
| GE38152103010350 | 04061837623967 |
| 808031 | 04061833671306 |
| 808034 | 04061833671368 |
| GE38152103010150 | 04061837623950 |
| GE38152103011150 | 04061837623974 |
| 70030-U | 04065272632386 |
| 70028-U | 04065272632362 |
| 70029-U | 04065272632379 |
| 70000-U | 04065272631884 |
| 70001-U | 04065272631891 |
| 70010-U | 04065272632188 |
| 70011-U | 04065272632195 |
| 70007-U | 04065272632157 |
| 70002-U | 04065272631907 |
| 70003-U | 04065272632119 |