Merck
All Photos(3)
P0067
Sigma-Aldrich
抗p62/SQSTM1 ウサギ宿主抗体
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(s):
抗セクエストソーム1, 抗ユビキチン結合p62
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
200
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
クローン
polyclonal
形態
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~62 kDa
species reactivity
human, mouse, rat
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1 mg/mL
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using lysate of NIH-3T3 cells
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human A549 cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of rat PC12 cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
Gene Information
human ... SQSTM1(8878)
mouse ... Sqstm1(18412)
rat ... Sqstm1(113894)
Related Categories
詳細
p62 (SQSTM1 (セクエストソーム1))はオートファゴソーム膜に存在する多機能の多ドメイン・アダプター・タンパク質です。ヒトp62遺伝子はヒト第5染色体にマッピングされます。このタンパク質は440個のアミノ酸を有します。このタンパク質は後生動物では保存されていますが、植物や菌類には存在しません。Phox1およびBem1p(PB1)ドメイン、Znフィンガー(ZZ)ドメイン、2つの核移行シグナル、腫瘍壊死因子受容体関連因子6 (TRAF6)を結合するドメイン、核外移行シグナル、LC3相互作用領域(LIR)、Keap1相互作用領域(KIR)、ユビキチン関連(UBA)ドメインから構成されます。主に細胞質に存在しますが、核、オートファゴソームおよびリソソーム内にも発現します。
抗p62/SQSTM1は、KLHに接合したヒトp62/SQSTM1 (GeneID:8878)のアミノ酸に対応する合成ペプチドを免疫原として使用して、ウサギで産生されます。対応する配列はラットとマウスで同一です。抗体はアガロース上に固定化した免疫ペプチドを使用してアフィニティー精製します。
特異性
抗p62/SQSTM1はヒト、ラット、およびマウスのp62/SQSTM1を認識します。本抗体は、免疫ブロット(約62 kDa)、免疫沈降、間接免疫蛍光など、さまざまな免疫化学技法に利用できる可能性があります。免疫ブロットによるp62/SQSTM1バンドの検出は免疫ペプチドにより特異的に阻害されます。
免疫原
KLHに接合したヒトp62/SQSTM1のアミノ酸に対応する合成ペプチド対応するタンパク質配列はラットとマウスで同一です。
アプリケーション
ウサギで産生された抗p62/SQSTM1抗体は、
  • ウエスタンブロット
  • ヒト細胞株中の免疫沈降
  • 前立腺から切除した検体の免疫組織化学に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
p62 (SQSTM1 (セクエストソーム1))は、NF-κB (核因子)、mTOR (哺乳類におけるラパマイシンの標的)、MAPK (マイトジェン活性化タンパク質キナーゼ)に関わる分子の異化代謝に役割を果たすため、細胞周期とアポトーシスに関わります。がん遺伝子として機能するものと考えられ、それが蓄積することが予後不良と関連付けられています。オートファジー欠損細胞内に蓄積し、それが細胞質ゾルに蓄積することが前立腺がんの予後不良と関連しています。哺乳類ラパマイシンの標的複合体1 (mTORC1)のリソソーム膜に対するアダプターとして作用することにより、mTORC1の活性化に寄与します。デング・ウイルス(DENV)感染中はプロテアソーム分解によってp62タンパク質の発現が減少し、p62が安定発現してDENV複製が低下します。p62はオートファジー・マーカーであり、それが蓄積することがオートファジー分解の異常やオートファジーの阻害に関連します。
この遺伝子の変異は、散発性および家族性骨パジェット病につながります。p62は、いくつかの変性疾患で蓄積するポリユビキチン化タンパク質の凝集体を含む、封入体内に一般に見られます。オートファジーはこれらのタンパク質凝集体の細胞クリアランスに関わります。オートファジーは細胞分化、細胞死、および老化に重要な役割を担っています。オートファジーの欠損が、がん、神経変性疾患、筋疾患、病原体感染など、特定のヒト疾患に寄与する可能性があります。
物理的形状
pH 7.4の0.01 Mりん酸緩衝生理食塩水中に15 mMのアジ化ナトリウムを含有する溶液。
保管および安定性
連続して使用する際は、2~8°Cで最大1カ月保管します。それ以上保管するには、作業用アリコート中で凍結します。繰り返し凍結・解凍することは推奨しません。長期保管によりわずかな濁りが見られる場合は、遠心分離によって溶液を清澄してから使用します。12時間以内に使用しなかった作業用希釈試料は廃棄しなければなりません。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
SDS
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service