サイズを選択してください
1 PKG
¥10,710
¥10,710
単価¥15,800割引32%在庫あり出荷可能詳細
この商品について
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Drummond Scientific 2-000-010
Material:
glass
Packaging:
pack of 250 ea
スキップする
1 of 4
当該品目 | P0924 | P0799 | P1049 |
|---|---|---|---|
| material glass | material glass | material glass | material glass |
| manufacturer/tradename Drummond Scientific 2-000-010 | manufacturer/tradename Drummond Scientific 2-000-040 | manufacturer/tradename Drummond Scientific 2-000-020 | manufacturer/tradename Drummond Scientific 2-000-050 |
| packaging pack of 250 ea | packaging pack of 250 ea | packaging pack of 250 ea | packaging pack of 250 ea |
| measuring range accuracy: ±0.5% | measuring range accuracy: ±0.5% | measuring range accuracy: ±0.5% | measuring range accuracy: ±0.5% |
| capacity 10 μL | capacity 40 μL | capacity 20 μL | capacity 50 μL |
| color color-coded orange | color color-coded yellow | color color-coded black | color color-coded green |
General description
- Drummond社の毛細管マイクロピペットは、広範な液体分注アプリケーションに精度と利便性を提供します。
- 高品質ガラスで製造されています。
- 火炎研磨されたマイクロピペットは、簡単に識別できるように、容量およびカラーコードバーが刻印されています。
- 「正確な投与のため」キャリブレーションされています。
高品質Drummondマイクロピペットは、火炎研磨され、簡単に識別できるように、容量およびカラーコードバーが刻印されています。“正確な投与のため”キャリブレーションされています。
William T Keenan et al.
Frontiers in neural circuits, 11, 93-93 (2017-12-09)
Designer Receptors Exclusively Activated by Designer Drugs (DREADDs) are an important tool for modulating and understanding neural circuits. Depending on the DREADD system used, DREADD-targeted neurons can be activated or repressed
Rachel Posner et al.
Cell, 177(7), 1814-1826 (2019-06-11)
It is unknown whether the activity of the nervous system can be inherited. In Caenorhabditis elegans nematodes, parental responses can transmit heritable small RNAs that regulate gene expression transgenerationally. In this study, we show that a neuronal process can impact
Elisabet Rosàs-Canyelles et al.
Science advances, 6(17), eaay1751-eaay1751 (2020-06-05)
The process by which a zygote develops from a single cell into a multicellular organism is poorly understood. Advances are hindered by detection specificity and sensitivity limitations of single-cell protein tools and by challenges in integrating multimodal data. We introduce