Merck
P1138
Sigma-Aldrich
1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン
≥99%
別名:
PC, 3-sn-ホスファチジルコリン, 1,2-ジステアロイル, L-α-ホスファチジルコリン, ジステアロイル, L-β,γ-ジステアロイル-α-レシチン, DSPC, PC(18:0/18:0)
Slide 1 of 5
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥15,000
250 MG
¥25,600
1 G
¥66,900
5 G
¥285,000
¥15,000
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥15,000
250 MG
¥25,600
1 G
¥66,900
5 G
¥285,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H88NO8P
CAS Number:
分子量:
790.15
Beilstein:
3923978
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
¥15,000
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
由来生物
semisynthetic
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
官能基
phospholipid
脂質タイプ
phosphoglycerides
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C44H88NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h42H,6-41H2,1-5H3/t42-/m1/s1
InChI Key
NRJAVPSFFCBXDT-HUESYALOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
42773P1263P6354
biological source
semisynthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
assay
≥99%
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥99%
assay
≥99% (TLC)
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
詳細
選択された分子が入れられた非発熱的で既知のリポソ-ムが、1回の水和ステップによって形成されます。
アプリケーション
  • アマンタジンと相分離脂質膜の相互作用:この研究では、アマンタジンと相分離脂質膜の相互作用を探索し、膜構造と機能における 1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリンの役割についての洞察を提供しています(Kinnun et al., 2024)。
  • 微小流体コーティング技術による電荷変換リポソームナノ粒子の設計:この研究では、1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリンを使用して電荷変換機能を持つリポソームナノ粒子を設計し、薬物送達システムを強化しています(Zöller et al., 2024)。
  • リポソームへのタンパク質の封入における能動的および受動的カプセル化方法の調査と比較:この研究では、1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリンを使用したリポソームへのタンパク質封入方法を比較し、薬物送達技術の進歩を促しています(Pisani et al., 2023)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P1138-100MG:
P1138-1G:
P1138-BULK:
P1138-500MG:
P1138-25MG:
P1138-VAR:
P1138-250MG:
P1138-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf