Merck
All Photos(5)
P2658
Sigma-Aldrich
ポリ-L-リシン 塩酸塩
mol wt 15,000-30,000
Synonym(s):
L-Lysine hydrochloride homopolymer
CAS Number:
MDL番号:
eCl@ss:
32160406
形状
powder or solid
品質水準
分子量
15,000-30,000
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
white to light yellow
application(s)
cell analysis
保管温度
−20°C
Looking for similar products? Visit Product Comparison Guide
Related Categories
アプリケーション
ポリ-L-リシン塩酸塩は、スライドガラスとカバースリップのコーティングに使用され、細胞の付着を促進します。
分子量>70,000のポリリジンが固相への細胞接着の促進に有用です。
包装
25, 100, 500 mg in poly bottle
1, 25 g
生物化学的/生理学的作用
L-リシンは、血管石灰化の特徴である骨粗鬆症を予防すると考えられています。グルタル酸尿症I型およびピリドキシン依存性てんかんは、L-リシン異化経路の欠如により発生します。リシンは、NO(一酸化窒素)合成の調節に関与しています。抗ウイルス活性を有するため、単純ヘルペスの治療に使用されます。L-リシンは、アセチル化、O-結合型グリコシル化、ユビキチン化およびタンパク質メチル化など多くの生化学反応に関連しています。ポリ-L-リシンは生体適合性ポリマーと見なされ、細胞膜を介した薬物送達の目的に役立ちます。MRI(磁気共鳴画像法)のナノサイズの造影剤の1つとして有用です。
アナリシスノート
粘度に基づく分子量。
その他情報
ポリアミノ酸に関するさらに詳細な技術情報をお求めの場合は、ポリアミノ酸FAQをご覧下さい。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service