表示を変更する
| 容量 | カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 500 ea | カートの在庫状況を確認する | ¥19,100 |
この商品について
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
5 mL
Sterility:
non-sterile
Feature:
barrier: no
Packaging:
pack of 500 ea (Bag)
Manufacturer/tradename:
Finn 9402030
¥19,100
カートの在庫状況を確認する
material
colorless
sterility
non-sterile
feature
barrier: no
packaging
pack of 500 ea (Bag)
manufacturer/tradename
Finn 9402030
L
14.7 cm
maximum volume
5 mL
volume range
1-5 mL
volume
5 mL
Features and Benefits
- 正確で確実なピペッティングが可能です
- 液体の取り扱い、疎水性で均一な滑らかさの表面を基本とする設計で、液体の滞留を防ぎます
- 適合するフィンピペットに合わせてラックが色分けされています
- 色分けはラックと再充填パッケージのみ
Other Notes
Legal Information
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Finn 9402030 | manufacturer/tradename Finn 9400230 | manufacturer/tradename Finn 9401030 | manufacturer/tradename Finn 9401260 |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| feature barrier: no | feature barrier: no | feature barrier: no | feature barrier: no |
| volume 5 mL | volume - | volume - | volume - |
| material colorless | material colorless | material blue | material orange |
| packaging pack of 500 ea (Bag) | packaging pack of 1000 ea (Bag) | packaging pack of 1000 ea (Bag) | packaging pack of 1000 ea (Bag) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Finnpipette®ピペットチップ
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| P2924-500EA | 04061834380405 |