Merck
P4013
Sigma-Aldrich
1,2-ジパルミトイル-sn-グリセロ-3-リン酸 ナトリウム塩
≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
3-sn-ホスファチジン酸, 1,2-ジパルミトイル ナトリウム塩
実験式(ヒル表記法):
C35H69O8P · xNa+
CAS番号:
分子量:
648.89 (free acid basis)
MDL番号:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
soybean
アッセイ
≥99%
形状
powder
technique(s)
microbiological culture: suitable
官能基
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])([O-])=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H69O8P.2Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(36)41-31-33(32-42-44(38,39)40)43-35(37)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;;/h33H,3-32H2,1-2H3,(H2,38,39,40);;/q;2*+1/p-2/t33-;;/m1../s1
InChI key
NFRFUGBXJTXTMZ-QYKZUBHNSA-L
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
P2767P9511P6412
assay
≥99%
assay
≥97% (TLC), ≥99% (GC)
assay
≥98%
assay
≥99%
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
-
functional group
ester
biological source
soybean
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hui Ma et al.
Cell research, 16(5), 466-478 (2006-05-16)
Multiple repeats of membrane occupation and recognition nexus (MORN) motifs were detected in plant phosphatidylinositl monophosphate kinase (PIPK), a key enzyme in PI-signaling pathway. Structural analysis indicates that all the MORN motifs (with varied numbers at ranges of 7-9), which
Cong Li et al.
Ultrasound in medicine & biology, 47(3), 723-732 (2020-12-03)
According to the literature, the von Hippel-Lindau (VHL) gene has a certain correlation with ovarian cancer. In this study, we investigated the effect and mechanism of ultrasound microbubble-mediated VHL on the biological function of ovarian cancer cells. Non-targeting lipid microbubbles
Ardalan Chaichi et al.
The Analyst, 146(1), 170-183 (2020-11-03)
Post-traumatic stress disorder (PTSD) is a widespread psychiatric injury that develops serious life-threatening symptoms like substance abuse, severe depression, cognitive impairments, and persistent anxiety. However, the mechanisms of post-traumatic stress injury in brain are poorly understood due to the lack
Olivia S Ryder et al.
The journal of physical chemistry. A, 119(48), 11683-11692 (2015-11-07)
Previous laboratory measurements and field observations have suggested that the reactive uptake of N2O5 to sea spray aerosol particles is a complex function of particle chemical composition and phase, where surface active organics can suppress the reactive uptake by up
資料
Lipid Induced Insulin Resistance
テクニカルサービス連絡先