Merck
All Photos(1)
P4033
Sigma-Aldrich
ポリ-D-グルタミン酸 ナトリウム塩
mol wt 15,000-50,000
CAS Number:
MDL番号:
NACRES:
NA.26
形状
powder
品質水準
分子量
15,000-50,000
white to very light yellow
保管温度
−20°C
InChI
1S/C5H9NO4.Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
LPUQAYUQRXPFSQ-UHFFFAOYSA-M
Looking for similar products? Visit Product Comparison Guide
Related Categories
アナリシスノート
分子量は、粘度に基づいています。MALLSによりアッセイ済み。
その他情報
ポリアミノ酸に関するさらに詳細な技術情報をお求めの場合は、ポリアミノ酸FAQをご覧下さい。
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service