Merck
P5731
Sigma-Aldrich
ペトリ皿、ポリスチレン
size 100 mm × 15 mm
別名:
ペトリ皿
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 EA
¥41,240
¥41,240
出荷予定日2025年5月25日
サイズを選択してください
表示を変更する
500 EA
¥41,240
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.13
¥41,240
出荷予定日2025年5月25日
物質
circles
polystyrene
無菌性
sterile; γ-irradiated
特徴
disposable
lid
beveled stacking rings recommended foruse with automated plate filling and streaking systems
Optically clear with consistently flat bottoms
包装
pack of 500 ea
ディスクの最大容量
~115 mL
ディッシュ直径
100 mm
サイズ
100 mm × 15 mm
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
片手で容易に開け閉めできるようデザインされています。最上部と底部の端部は四角になっていてしっかり握ることができます。蓋の裾のフレアと長さのおかげで蓋の取り外しや交換を簡単にすることができます。皿は結露の形成を防ぐため蓋の下面に3つの通気リブがあります。
  • 標準的なスリッパブルペトリ皿
  • 目視のため最上部と底部が透明
  • 一般的な微生物学的用途向けの使い切り(シングルユース)ポリスチレンペトリ皿
  • 医療グレードの未使用ポリスチレンから成形
  • 光学的に透明
  • 放射線滅菌済み
  • スリーブが開いていなければ内容物は無菌
  • 通気リブによりインキュベート時に自由に空気が循環して結露を低減することができます。
  • 片手で、特に手袋をした状態で簡単に作業できるように、蓋の裾を広げ、角を四角にしています
注意事項:これらの皿は(ガラスではなく)ポリスチレンで作られているので、皿の壁を薄くすることができます。この結果外径に約10 mmのサイズ差が生じます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Greiner 皿 petri dish,100 x 20 mm, vented
Sigma-Aldrich
P5737
Greiner 皿
Greiner 皿 petri dish, 94 x 16 mm, triple vented
Z617636
Greiner 皿