Merck
P5981
Sigma-Aldrich
ペトリ皿、ポリスチレン
size 150 mm × 15 mm
ログインto View Organizational & Contract Pricing
別名:
ペトリ皿
NACRES:
NB.14
物質
circles
polystyrene
無菌性
sterile; γ-irradiated
特徴
disposable
lid
Optically clear with consistently flat bottoms
包装
pack of 100 ea
ディスクの最大容量
~260 mL
ディッシュ直径
150 mm
サイズ
150 mm × 15 mm
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
P5481P5606P5731
Petri dishes, polystyrene size 100 mm × 20 mm
P5606
ペトリ皿、ポリスチレン
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
feature
disposable, lid, Optically clear with consistently flat bottoms
feature
disposable, lid, Optically clear with consistently flat bottoms
feature
disposable, lid, Optically clear with consistently flat bottoms
feature
disposable, lid,
beveled stacking rings recommended foruse with automated plate filling and streaking systems
, Optically clear with consistently flat bottoms
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 500 ea
packaging
pack of 400 ea
packaging
pack of 500 ea
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
dish capacity
~260 mL
dish capacity
~40 mL
dish capacity
~150 mL
dish capacity
~115 mL
詳細
片手で容易に開け閉めできるようデザインされています。最上部と底部の端部は四角になっていてしっかり握ることができます。蓋の裾のフレアと長さのおかげで蓋の取り外しや交換を簡単にすることができます。皿は結露の形成を防ぐため蓋の下面に3つの通気リブがあります。
  • 標準的なスリッパブルペトリ皿
  • 目視のため最上部と底部が透明
  • 一般的な微生物学的用途向けの使い切り(シングルユース)ポリスチレンペトリ皿
  • 医療グレードの未使用ポリスチレンから成形
  • 光学的に透明
  • 放射線滅菌済み
  • スリーブが開いていなければ内容物は無菌
  • 通気リブによりインキュベート時に自由に空気が循環して結露を低減することができます。
  • 片手で、特に手袋をした状態で簡単に作業できるように、蓋の裾を広げ、角を四角にしています
注意事項:これらの皿は(ガラスではなく)ポリスチレンで作られているので、皿の壁を薄くすることができます。この結果外径に約10 mmのサイズ差が生じます。
試験成績書(COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先