Merck
P6149
Sigma-Aldrich
プロゲステロン
γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
4-プレグネン-3,20-ジオン
実験式(ヒル表記法):
C21H30O2
CAS番号:
分子量:
314.46
Beilstein:
1915950
EC Number:
MDL番号:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
詳細
synthesized from materials derived from plant source
無菌性
γ-irradiated
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99%
形状
powder
有効性
0.1-20 ng/mL
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
mp
128-132 °C (lit.)
溶解性
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
InChI Key
RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
P3972PHR11425341
vibrant-m
P6149
プロゲステロン
vibrant-m
P3972
プロゲステロン
vibrant-m
PHR1142
プロゲステロン
vibrant-m
5341
Progesterone
assay
≥99%
assay
≥97%
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
-
form
crystalline solid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
アプリケーション
細胞シグナル伝達と遺伝子発現のステロール調節を研究するための細胞培養に使用されます。
生物化学的/生理学的作用
子宮内膜の成熟と分泌活性を誘導し、排卵を抑制します。プロゲステロンは乳がんの原因にかかわっています。
その他情報
黄体で産生されるステロイドホルモンです。
物理的形状
粉末は室温で保存できます。ストック溶液は分注して凍結保存してください。凍結融解の繰り返しは避けてください。
再構成
20 μg/mLのストック溶液を調製するには、無水エタノ-ル1 mLを添加し、穏和に撹拌して溶解させ、滅菌培地49 mLを加えます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
プロゲステロン 溶液 1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Supelco
P-069
プロゲステロン 溶液
プロゲステロン European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P3300000
プロゲステロン
プロゲステロン Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1142
プロゲステロン
HB-EGF from mouse recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SRP6050
HB-EGF from mouse
プロゲステロン British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP449
プロゲステロン
β-エストラジオール BioReagent, powder, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
E2758
β-エストラジオール
β-エストラジオール ≥98%
Sigma-Aldrich
E8875
β-エストラジオール
Nina Lisofsky et al.
NeuroImage, 118, 154-162 (2015-06-10)
Hippocampal volume has been shown to be sensitive to variations in estrogen and progesterone levels across rodents' estrous cycle. However, little is known about the covariation of hormone levels and brain structure in the course of the human menstrual cycle.
Danijela Konforte et al.
Clinical chemistry, 59(8), 1215-1227 (2013-05-03)
Pediatric endocrinopathies are commonly diagnosed and monitored by measuring hormones of the hypothalamic-pituitary-gonadal axis. Because growth and development can markedly influence normal circulating concentrations of fertility hormones, accurate reference intervals established on the basis of a healthy, nonhospitalized pediatric population
Rudolf Kaaks et al.
International journal of cancer, 134(8), 1947-1957 (2013-10-25)
Results from prospective studies on premenopausal serum hormone levels in relation to breast cancer risk have been inconclusive, especially with regard to tumor subtypes. Using a case-control study nested within the prospective European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)
Rudolf Kaaks et al.
Journal of the National Cancer Institute, 97(10), 755-765 (2005-05-19)
Contrasting etiologic hypotheses about the role of endogenous sex steroids in breast cancer development among premenopausal women implicate ovarian androgen excess and progesterone deficiency, estrogen excess, estrogen and progesterone excess, and both an excess or lack of adrenal androgens (dehydroepiandrosterone
Cathrin Brisken
Nature reviews. Cancer, 13(6), 385-396 (2013-05-25)
Understanding the biology of the breast and how ovarian hormones impinge on it is key to rational new approaches in breast cancer prevention and therapy. Because of the success of selective oestrogen receptor modulators (SERMs), such as tamoxifen, and aromatase
テクニカルサービス連絡先