Merck
P6354
Sigma-Aldrich
1,2-ジオレオイルsn-グリセロ-3-ホスホコリン
lyophilized powder
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
PC, 1,2-ジ(cis-9-オクタデカノイル)-sn-グリセロ-3-ホスホコリン, 3-sn-ホスファチジルコリン, 1,2-ジオレオイル, L-α-ホスファチジルコリン, ジオレオイル, L-β,γ-ジオレオイル-α-レシチン, DOPC
実験式(ヒル表記法):
C44H84NO8P
CAS番号:
分子量:
786.11
Beilstein:
3898070
EC Number:
MDL番号:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥99% (TLC)
形状
lyophilized powder
官能基
phospholipid
脂質タイプ
phosphoglycerides
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C44H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,42H,6-19,24-41H2,1-5H3/b22-20-,23-21-/t42-/m1/s1
InChI Key
SNKAWJBJQDLSFF-NVKMUCNASA-N
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
P4142P1223P3556
vibrant-m
P3556
L-α-ホスファチジルコリン
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
egg yolk
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (GC), ≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC), ≥99% (GC)
assay
≥99% (TLC)
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
アプリケーション
1,2-ジオレオイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリンはタンパクリポソーム(PL)の再構成に使用されています。この化合物は脂質小胞の調製にも使用されています。
包装
アルゴン封入包装。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Camila Fabiano de Freitas et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 181, 837-844 (2019-06-30)
Liposomes are membrane models and excellent Drug Delivery Systems. However, their preparation is expensive, labor intensive, time consuming, and sometimes toxic. Recently, we published an innovative methodology for the production of homogeneous Small Unilamellar Vesicles (SUV) through a simple, fast
Lu Huang et al.
PLoS biology, 15(8), e2001750-e2001750 (2017-08-19)
As the central hub of the metabolism machinery, the mammalian target of rapamycin complex 2 (mTORC2) has been well studied in lymphocytes. As an obligatory component of mTORC2, the role of Rictor in T cells is well established. However, the
Arman Fathizadeh et al.
The journal of physical chemistry. B, 123(31), 6792-6798 (2019-07-16)
We investigate membrane permeation by the peptide WKW that is amidated at its C-terminus and therefore carries a positive charge of +2. To facilitate an efficient calculation, we introduce a novel set of simple coarse variables that measure permeation depth
Jessica J Hung et al.
Soft matter, 15(33), 6660-6676 (2019-08-08)
The dynamic behavior of monoclonal antibodies (mAbs) at high concentration provides insight into protein microstructure and protein-protein interactions (PPI) that influence solution viscosity and protein stability. At high concentration, interpretation of the collective-diffusion coefficient Dc, as determined by dynamic light
Hydrodynamic lift of vesicles under shear flow in microgravity
Callens N, et al.
EPL, 83(2), 24002-24002 (2008)
資料
By altering the physicochemical properties, smart or intelligent drug delivery systems can be designed to deliver therapeutic molecules on-demand. Learn more about the application of stimuli-responsive materials in drug delivery.
テクニカルサービス連絡先