表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 g | カートの在庫状況を確認する | ¥21,300 |
5 g | カートの在庫状況を確認する | ¥98,100 ¥83,385 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C12H16O6
CAS番号:
分子量:
256.25
UNSPSC Code:
41141627
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-573-2
Beilstein/REAXYS Number:
87518
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H16O6/c13-6-8-9(14)10(15)11(16)12(18-8)17-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2/t8-,9+,10+,11-,12-/m1/s1
InChI key
NEZJDVYDSZTRFS-YBXAARCKSA-N
General description
フェニル-β-D-ガラクトピラノシドは、β-ガラクトシダーゼ酵素活性を検出するための基質として使用されています。
Application
フェニル-β-D-ガラクトピラノシドは、変異ファージのスクリーニングに使用されています。
1 of 1
当該品目 | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (TLC) | description ≥98% (enzymatic) | description ≥98%, powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (enzymatic) | assay ≥98% |
| form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
P6501-500MG: + P6501-1G: + P6501-5G: + P6501-BULK: + P6501-VAR:
jan