Merck
P6621
Sigma-Aldrich
ホスホリパーゼC Bacillus cereus由来
greener alternative
≥200 units/mg protein
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
PC-PLC, ホスファチジルコリンコリンホスホヒドロラーゼ, リポホスホジエステラーゼI, レシチナーゼC
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
NACRES:
NA.54
形状
lyophilized powder
品質水準
比活性
≥200 units/mg protein
分子量
23-27 kDa by SDS-PAGE
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
溶解性
H2O: soluble 1.0 mg/mL, faintly hazy to hazy
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
−20°C
遺伝子情報
Bacillus cereus ATCC 10987 ... plC(2749087)
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
P4039P7633G3651
specific activity
≥200 units/mg protein
specific activity
≥150 units/mg protein
specific activity
10-50 units/mg protein
specific activity
≥50 units/mg protein
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
solubility
H2O: soluble 1.0 mg/mL, faintly hazy to hazy
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
23-27 kDa by SDS-PAGE
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency and waste prevention when used in biodiesel research. For more information see the article in biofiles.
アプリケーション
Phospholipase C (PLC) is used to study adrenoceptor-mediated transmembrane signaling. It is used to degrade inositol-containing phospholipids. Phospholipase C from Bacillus, product P6621, has been used to study how flhF affects the export of PLC and other secretory virulence factors.
The enzyme from Sigma has been used in the digestion of phosphatidylserine fraction of Schistosoma mansoni adult worms.
生物化学的/生理学的作用
Phospholipase C is induced by thrombin and platelet-activating factor, forming 1,2-diacylglycerol and phosphatidic acid. PLC hydrolyzes the phosphate bond on phosphatidylcholine and other glycerophospholipids yielding diacylglycerol; this enzyme will also hydrolyze the phosphate bonds of sphingomyelin, cardiolipin, choline plasmalogen and ceramide phospholipids.
ホスファチジルコリンやその他のグリセロリン脂質のリン酸結合を加水分解してジアシルグリセロ-ルを生成します。本酵素はスフィンゴミエリンやカルジオリピン、コリンプラスマロ-ゲン、セラミドリン脂質のリン酸結合も加水分解します。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.3、37°C、1分間で、1.0 μmolの水溶性有機リンをL-α-ホスファチジルコリンから遊離させる酵素量です。
物理的形状
凍結乾燥粉末(タンパク質を約10%含有)。他の成分は、トレハロース、硫酸亜鉛、リン酸カリウムです。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
ISHL Notified Names
名称等を通知すべき危険物及び有害物
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
T Das et al.
The Journal of biological chemistry, 268(36), 27398-27405 (1993-12-25)
Our studies on the alpha 1-adrenoceptor signaling have demonstrated that the Gh family is a signal mediator. We report here that a 69-kDa phospholipase C (PLC) is the effector in this signal pathway. The enzyme was isolated by dissociating a
Clarisse Techer et al.
Food microbiology, 86, 103317-103317 (2019-11-11)
The famous French dessert "ile flottante" consists of a sweet egg white foam floating on a vanilla custard cream, which contains highly nutritive raw materials, including milk, sugar and egg. Spoilage issues are therefore a key concern for the manufacturers.
Sara Salvetti et al.
Microbiology (Reading, England), 153(Pt 8), 2541-2552 (2007-07-31)
Flagellar arrangement is a highly conserved feature within bacterial species. However, only a few genes regulating cell flagellation have been described in polar flagellate bacteria. This report demonstrates that the arrangement of flagella in the peritrichous flagellate Bacillus cereus is
Zollner, H.
Handbook of Enzyme Inhibitors, 387-387 (1993)
W Siess et al.
The Journal of biological chemistry, 259(13), 8286-8292 (1984-07-10)
The present study compares the molecular mechanism by which thrombin, platelet-activating factor, and epinephrine induce platelet activation. Thrombin and platelet-activating factor induce an initial activation of phospholipase C, as measured by formation of 1,2-diacylglycerol and phosphatidic acid, during platelet shape
テクニカルサービス連絡先