Merck
P7237
Greiner CELLSTAR® ディッシュ
diam. × H 60 mm × 15 mm, vented
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
細胞培養プレート, 細胞培養皿, Greiner CELLSTAR® 細胞培養用ディッシュ
NACRES:
NB.14
物質
polystyrene
round
無菌性
sterile
特徴
lid
包装
case of 600 ea (Internal packs of 10)
manufacturer/tradename
Greiner CELLSTAR® 628160
直径× H
60 mm × 15 mm
ディスクの最大容量
28 mL
ディッシュ直径
60 mm
表面積
21 cm^2
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 3
当該品目
P7112P5237
vibrant-m
P7237
Greiner CELLSTAR® ディッシュ
vibrant-m
P7112
Greiner CELLSTAR® ディッシュ
vibrant-m
P5237
Greiner 皿
feature
lid
feature
lid
feature
lid
material
polystyrene , round
material
polystyrene , round
material
polystyrene , round
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
non-treated surface
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
packaging
case of 600 ea (Internal packs of 10)
packaging
case of 740 ea (Internal packs of 10)
packaging
case of 600 ea (30 x packs of 15)
詳細
  • Greiner社のCELLSTAR®細胞培養シャーレは、透明度の高い透明な結晶ポリスチレンから製造されており、最適な顕微鏡検査が可能です。
  • 表面処理済みで最適な細胞接着および最大の細胞増殖が得られます。
  • ベント済み‐最適なガス交換を促進するため
  • シャーレはスタック可能であり、利便性の高い空間を節約するオプションを提供しています。
  • 検出可能なRNA、DNA、エンドトキシン、およびヒトDNAを含有しません。
  • 発熱物質を含まず、細胞毒性はありません。
法的情報
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Greiner 皿 petri dish, 94 x 16 mm, triple vented
Z617636
Greiner 皿
Nunc®ペトリ皿 diam. × H 90 mm × 15 mm, surface area 58 cm2, vented
Z717223
Nunc®ペトリ皿
テクニカルサービス連絡先